About This Item
Linear Formula:
HO2CCH2CH(OH)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
134.09
Beilstein:
1723539
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Grade
reagent grade
vapor density
4.6 (vs air)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
제품 라인
Vetec
분석
98%
autoignition temp.
644 °F
mp
131-133 °C (lit.)
SMILES string
OC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
397.4 °F
Flash Point (°C)
203 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)