About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H24N2O2 · HCl · 2H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
396.91
Beilstein:
6112655
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Grade
reagent grade
제품 라인
Vetec
분석
88%
mp
115-116 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[H].[H]O[H].[H]O[H].[H][C@@]12CCN(C[C@@H]1C=C)[C@@]([H])(C2)[C@H](O)c3ccnc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C20H24N2O2.ClH.2H2O/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;;;/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;1H;2*1H2/t13-,14-,19-,20+;;;/m0.../s1
InChI key
MPQKYZPYCSTMEI-FLZPLBAKSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)