뒤로
Bispyrazolone
동의어:
3,3′-Dimethyl-1,1′-diphenyl-(4,4′-bi-2-pyrazoline)-5,5′-dione
실험식(Hill 표기법):
C
20
H
18
N
4
O
2
CAS Number:
7477-67-0
Molecular Weight:
346.38
EC 번호:
231-282-5
Products
배송
오늘 출고 (1)
화학식량
물리적 형태
순도
품질 수준
Technique
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
Product Number
설명
가격
15156
Bispyrazolone,
for TLC derivatization, for the det.of cyanide, ≥98.0%