뒤로
Corning
®
Axygen
®
80 Well Microtube Rack
동의어:
Microtube rack
Products
제품 카테고리
racks (1)
색상
Manufacturer
웰
포장 단위
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
Product Number
설명
가격
AXYR80R
Corning
®
Axygen
®
80 Well Microtube Rack,
size 80 wells, for 1.5/2.0 mL MicroTube, red, 25 ea of
확장
가격 보기
비교를 위해 최대 4개 제품까지 선택
비교
전체 지우기
한국어 - KO
English - EN
자세히 보기