뒤로
EPA TCL Pesticides Mix
Products
브랜드
Supelco (1)
Product Line
소속 기관
형식
품질 수준
Application
포장 단위
참조 재료 유형
특수 등급
certified reference material (1)
Technique
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
Product Number
설명
가격
48913
EPA TCL Pesticides Mix,
certified reference material, 2000 μg/mL each component in hexane: toluene (1:1)