뒤로
Graphene dispersion
동의어:
conductive ink
Products
배송
오늘 출고 (1)
브랜드
Sigma-Aldrich (5)
지속 가능성
끓는점(°C)
특징
물리적 형태
화학적 조성
품질 수준
입자 크기(µm)
제품 필터
Showing 1-8 of 8
비교
Product Number
설명
가격
793663
Graphene dispersion,
forinkjet printing, with ethyl cellulose in cyclohexanone and terpineol, inkjetprintable
확장
가격 보기
900695
Graphene dispersion,
forinkjet printing, photonically annealable
확장
가격 보기
900960
Graphene dispersion,
for spin/spray-coating, photonic annealing
확장
가격 보기
803839
Graphene dispersion,
10 mg/mL,dispersion in NMP
확장
가격 보기
798983
Graphene dispersion,
for screen printing, with ethyl cellulose in terpineol, screen printable
확장
가격 보기
796115
Graphene dispersion,
for gravure printing,with ethyl cellulose in terpineol, gravure printable
확장
가격 보기
900450
Graphene dispersion,
1 mg/mLin DMF, sheet resistance 4.8 kΩ/sq, avg. no. of layers, 1 ‑ 3
확장
가격 보기
900448
Graphene dispersion,
≥0.2 mg/mLin DMF, sheet resistance 2 kΩ/sq, avg. no. of layers, 1 ‑ 3