뒤로
Guanidine Hydrochloride
동의어:
Guanidinium chloride
실험식(Hill 표기법):
CH
5
N
3
· xHCl
CAS Number:
50-01-1
Molecular Weight:
59.07 (free base basis)
Products
브랜드
Millipore (1)
색상
화학식량
물리적 형태
품질 수준
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
Product Number
설명
가격
369075
Guanidine Hydrochloride,
ULTROL
®
Grade, ≥99% (titration), protein denaturant for purification of proteins, nucleic acids, and mRNA