뒤로
IKA
®
MF10 basic microfine grinder drive
Products
제품 카테고리
mills (1)
Manufacturer
직경(mm)
포장 단위
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
Product Number
설명
가격
Z645176
IKA
®
MF10 basic microfine grinder drive,
universal grinder, stainless steel, 6500rpm, 230V, 1/cs