뒤로
Kontes
®
NMR tubes 3 mm diam., precision
Products
제품 카테고리
tubes (7)
직경(mm)
길이(in)
색상
주파수(MHz)
제품 필터
Showing 1-7 of 7
비교
Product Number
설명
가격
KN8978400000
Kontes
®
NMR tubes 3 mm diam., precision,
frequency 600-800 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 0.00025 in. × 0.0005 in.
확장
가격 보기
KN8978300000
Kontes
®
NMR tubes 3 mm diam., precision,
frequency 400 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 0.0010 in. × 0.0015 in.
확장
가격 보기
KN8978000000
Kontes
®
NMR tubes 3 mm diam., precision,
frequency 80 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 0.002 in. × 0.0030 in.
확장
가격 보기
KN8978400008
Kontes
®
NMR tubes 3 mm diam., precision,
frequency 600-800 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 0.00035 in. × 0.0005 in.
확장
가격 보기
KN8978200008
Kontes
®
NMR tubes 3 mm diam., precision,
frequency 300 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 0.0011 in. × 0.0020 in.
확장
가격 보기
KN8978350000
Kontes
®
NMR tubes 3 mm diam., precision,
frequency 500 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 0.0005 in. × 0.0010 in.
확장
가격 보기
KN8978050000
Kontes
®
NMR tubes 3 mm diam., precision,
frequency 100 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 0.0020 in. × 0.0025 in.