뒤로
KT5823
동의어:
KT5823
실험식(Hill 표기법):
C
29
H
25
N
3
O
5
CAS Number:
126643-37-6
Molecular Weight:
495.53
Products
제품 카테고리
bioactive small molecules (2)
브랜드
Sigma-Aldrich (2)
색상
화학식량
물리적 형태
순도
연구 영역
품질 수준
제품 필터
Showing 1-2 of 2
비교
Product Number
설명
가격
420321
KT5823,
Highly specific, cell-permeable, reversible, and ATP-competitive inhibitor of protein kinase G (K
i
= 234 nM).
확장
가격 보기
K1388
KT5823,
≥85% (HPLC), lyophilized powder