Merck
L-Glutamine-13C5,15N2 98 atom % 13C, 98 atom % 15N
L-Glutamine-13C5,15N2
L-Glutamine-13C5,15N2 98 atom % 13C, 98 atom % 15N
동의어:
(S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid-13C5-15N2, L-Glutamic acid 5-amide-13C5-15N2, L-Glutamine-ul-13C,15N, 13C and 15N Labeled glutamine
Linear Formula:
H215N13CO(13CH2)213CH(15NH2)13CO2H
Molecular Weight:
153.09
Products
배송
제품 카테고리
화학식량
녹는점(°C)
물리적 형태
품질 수준
동위원소
마쿠시(Markush) 등급
마쿠시(Markush) 그룹
광학 이성질체
Technique
Showing 1-1 of 1