뒤로
Poly(2-ethyl-2-oxazoline) α-methyl, ω-2-hydroxyethylamine terminated
Linear Formula:
CH
3
(C
5
H
9
NO)
n
NHC
2
H
4
OH
Products
브랜드
Sigma-Aldrich (1)
물리적 형태
품질 수준
폴리머 조성
폴리머 유형
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
Product Number
설명
가격
773360
Poly(2-ethyl-2-oxazoline) α-methyl, ω-2-hydroxyethylamine terminated,
average M
n
2,000, PDI ≤1.2