Prilocaine Related Compound A
동의어:
o-Toluidine hydrochloride, 2-Methylaniline hydrochloride
Linear Formula:
CH3C6H4NH2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
143.61
Products
배송
화학식량
Manufacturer
녹는점(°C)
소속 기관
형식
품질 수준
Application
마쿠시(Markush) 등급