뒤로
Pyrex
®
enlarging adapter
Products
제품 카테고리
adapters (1)
Manufacturer
길이(mm)
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
Product Number
설명
가격
CLS88202429
Pyrex
®
enlarging adapter,
female joint: ST/NS 24/40, male joint: ST/NS 29/42