뒤로
SPB
®
-624 Capillary GC Column
Products
제품 카테고리
columns (6)
브랜드
Supelco (5)
소속 기관
컬럼 유형
ID (mm)
길이(m)
품질 수준
Application
d
f
(µm)
Technique
제품 필터
Showing 1-6 of 6
비교
제품 번호
설명
가격
24255
SPB
®
-624 Capillary GC Column,
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, d
f
1.40 μm
확장
가격 보기
25430
SPB
®
-624 Capillary GC Column,
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, d
f
3.00 μm
확장
가격 보기
23323-U
SPB
®
-624 Capillary GC Column,
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, d
f
1.80 μm
확장
가격 보기
24256
SPB
®
-624 Capillary GC Column,
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, d
f
1.40 μm
확장
가격 보기
24251
SPB
®
-624 Capillary GC Column,
L × I.D. 60 m × 0.32 mm, d
f
1.80 μm
확장
가격 보기
28662-U
SPB
®
-624 Capillary GC Column,
L × I.D. 20 m × 0.18 mm, d
f
1.00 μm