뒤로
Supel
™
Flash Cartridge
Products
제품 카테고리
resins (2)
브랜드
Supelco (2)
화학적 조성
ID (mm)
품질 수준
입자 크기(µm)
Pore Size (Å)
Technique
제품 필터
Showing 1-2 of 2
비교
Product Number
설명
가격
FCISI120
Supel
™
Flash Cartridge,
40-63 μm, matrix active group silica, bed wt. 120 g, for use with Isco and Analogix flash systems
확장
가격 보기
FCISI330
Supel
™
Flash Cartridge,
40-63 μm, matrix active group silica, bed wt. 330 g, for use with Isco and Analogix flash systems