제품
MY
EN
제품
제품
응용분야
서비스
문서
지원
분석 화학
세포 배양 및 분석
화학 및 생화학
임상 및 진단
여과
친환경 대체 제품
산업 미생물학
실험용품
재료 과학
분자생물학 & 기능유전체학
mRNA 개발 & 제조
의약품 및 바이오의약품 제조
단백질 생물학
Water Purification
분석 화학
세포 배양 및 분석
화학 및 합성
임상 및 진단
환경 & 대마 테스트
식음료 테스트 및 제조
유전체학
재료 과학 및 공학
미생물학 테스트
mRNA 개발 & 제조
의약품 및 바이오의약품 제조
단백질 생물학
연구 및 질병 분야
위탁 제조
위탁 테스트
맞춤형 제품
생명과학을 위한 디지털 솔루션
IVD 개발 및 제조
mRNA 개발 & 제조
제품 서비스
지원
물질안전보건자료(SDS)
시험 성적서(COA)
원산지 증명서(COO)
품질 인증서(COQ)
고객 지원
문의하기
자주하는 질문(FAQ)
제품안전보건자료(SDS)
성적서(COA) & 원산지증명서COO)
품질 & 규제
계산기 & 앱
웨비나
뒤로
Unix
™
SEC-200 (1.8 µm) UHPLC Columns
Products
제품 카테고리
columns (2)
pH 값
Product Line
소속 기관
USP Suitability
Separation Technique
ID (mm)
길이(cm)
컬럼 재질
포장 단위
입자 크기(µm)
Pore Size (Å)
Technique
제품 필터
Showing 1-3 of 3
비교
Product Number
설명
가격
Z777304
Unix
™
SEC-200 (1.8 µm) UHPLC Columns,
L x I.D. 30 cm × 4.6 mm, neutral, hydrophilic film bonded to silica phase
확장
가격 보기
Z777303
Unix
™
SEC-200 (1.8 µm) UHPLC Columns,
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, neutral, hydrophilic film bonded to silica phase
확장
가격 보기
Z777305
Unix
™
SEC-200 (1.8 µm) UHPLC Columns,
L x I.D. 1 cm × 4.0 mm, neutral, hydrophilic film bonded to silica phase
확장
가격 보기
비교를 위해 최대 4개 제품까지 선택
비교
전체 지우기
English - EN
자세히 보기