뒤로
Warfarin Related Compound A
동의어:
3-(2-Hydroxyphenyl)-5-phenyl-2-cyclohexen-1-one, Alice’s ketone
실험식(Hill 표기법):
C
18
H
16
O
2
Molecular Weight:
264.32
Products
브랜드
Supelco (1)
화학식량
Manufacturer
소속 기관
형식
품질 수준
Application
포장 단위
API 제품군
참조 재료 유형
특수 등급
certified reference material (1)
pharmaceutical primary standard (1)
pharmaceutical secondary standard (1)
제품 필터
Showing 1-2 of 2
비교
Product Number
설명
가격
1719102
Warfarin Related Compound A,
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
확장
가격 보기
PHR8914
Warfarin Related Compound A,
certified reference material, pharmaceutical secondary standard