Soil, Solid Waste & Groundwater Testing
토양 및 지하수 검사는 환경 및 인체 건강에 부정적으로 영향을 줄 수 있는 산업 폐기물을 모니터링하기 위해 필수적입니다. 중금속 및 기타 환경 오염물에 대한 고형 폐기물 관리 및 검사를 안내할 이용 가능한 다양한 기술 문서, 프로토콜, 및 승인된 분석법이 있습니다.
주요 카테고리
Spectroquant® 솔루션: 기기, 소프트웨어, 검사 키트, 부속물에 대해 알아보십시오. 시작부터 종료까지 사용자 친화적인 시스템으로 신속하고 정확한 결과를 보장합니다.
고형 폐기물 및 이의 토양 및 지하수에 대한 영향
고형 폐기물은 산업, 상업, 광업 및 농업 작업 동안 인간 활동으로부터 발생되는 폐기물입니다. 인구 및 산업 활동이 증가함에 따라, 고형 폐기물은 환경 및 인체 건강에 미치는 부정적인 영향을 방지하기 위해 적절하게 관리 및 억제되어야 합니다.
전통적으로 고형 폐기물 관리를 위해 매립지가 사용되며, 간단하고 처리량이 많으며 운영비가 최소화되기 때문입니다. 그러나, 부적절하게 유지보수된 매립지 및 열악한 침출수 수집 시스템을 보유한 폐기장은 토양, 표층 및 지하수 오염의 잠재적인 근원이 됩니다. 고형 폐기물의 구성 성분은 토양의 화학적 성질을 변화시키고 침출수 및 바이오가스를 생산하여 상당한 환경적 영향을 야기합니다. 고형 폐기물 침출수에서 발견되는 가장 일반적인 오염물로는 치명적인 병원체뿐만 아니라, 크롬, 다이옥신, 탄화수소, 유기 염소, PAH, PCB, 살충제, 방사성 핵종, TPH, VOC, 잔류성 유기 오염 물질(POP)이 있습니다. 따라서, 적절한 침출수 모니터링 프로그램을 이용하는 것은 안전 및 위험 평가에 있어 의무 사항입니다.
토양 및 지하수 검사
토양 및 지하수 검사는 우수한 침출수 모니터링 프로그램의 특징이며 현장 조사 또는 환경 위험 평가에 중요합니다. 토양 및 지하수 매트릭스 및 화학적 성질은 복잡하고 매우 가변적이기 때문에 정확한 측정이 어렵습니다. 미국 환경보호국(USEPA)은 독성특성침출절차(TCLP)를 사용하여 폐기물 내 존재하는 위험 성분을 평가하도록 권고합니다. 이러한 화학 분석 프로세스는 지정된 매립지에 폐기물을 보관하기에 앞서 시간 경과에 따른 매립지 환경 내의 오염 물질 침출을 시뮬레이션합니다. TCLP는 액체, 고체 및 다양한 상태의 폐기물 내 유기 및 무기 오염물(금속, 살충제, 제초제 및 용매)의 유동성을 평가합니다.
침출환경평가프레임워크(LEAF)는 고형물에서 잠재적 우려 성분(COPC)인 무기, 반휘발성 유기 및 비휘발성 유기물 방출을 식별하고 정확하게 기술하기 위한 대체 평가 시스템입니다. LEAF법은 지하수 또는 지표수와 접촉하는 다양한 고형물에 대한 다양한 조건에서 침출수 특징 구별을 위해 유연하고 주문 제작 가능한 프레임워크를 제공하도록 설계되었습니다.
토양 및 지하수 검사 기술
오염 정도를 확인하기 위해, 규제 기관(예: USEPA)은 토양 및 지하수 검사에서 공식적인 방법을 사용하도록 요구합니다. 토양 및 지하수는 총용존 고형물, pH, 물의 경도, 양이온, 음이온, 유기물, 총탄소, 질산염, 암모늄 및 중금속을 포함한 물리화학적 특성을 검사받습니다. 토양 및 지하수 검사를 위한 일반적인 분석 기술은 전도도, 적정법, 중량 측정법, 형광 측정법, 원자 흡수 분광법(AAS), 고성능 액체 크로마토그래피(HPLC), 기체 크로마토 그래피, ICP-MS, LC-MS 및 GC-MS를 포함합니다.
관련 자료
- 비오염 자연 수역 내 저농도 PO4-P 분석은 어려운 과제입니다. Spectroquant® 광도측정법 검사는 사용하기 쉽고 민감한 정량화 방법을 제공하며, 결과가 DIN EN ISO 6878와 비교하여도 손색이 없습니다.
- Neonicotinoids have established themselves as key components in insecticides because of their unique selectivity. The mode of action is similar to nicotine.
- 작업 허용 오차 계산에 대한 지침 - 인증표준솔루션(CRM)
- 식수안전법은 주요 식수 규정을 반영합니다. 여기서 식수는 시설 및 분배관에서 처리가 마무리된 음용수를 뜻합니다. 하지만 식수안전법은 원수용 지하수원 및 원수용 지표수원도 포함합니다.
- Spectroquant®철 검사 - 음용수, 광천수, 지하수, 용천수 내 철의 측정을 위한 ICP 또는 AAS에 대한 적절한 대안
- 모두 보기 (21)
관련 프로토콜
- 유리병에 굵은 돌이 없고 촉촉한 자연 상태의 시료 50 g을 0.025 mol/l calcium chloride 100 ml와 함께 넣고 혼합합니다.
- 산 추출 이후에 pyridylazoresorcinol(PAR)을 이용하여 광도측정법으로 측정
- 물에 함유된 VOC의 측정을 위해 GC/MS와 조합한 HS-SPME의 고성능, 신뢰성 및 재현성은 실험실간 시험에서 입증되었습니다. HS-SPME를 이용한 새로운 ISO 17943은 민감도와 선택성에서 이 측정의 기존 공식 방법을 개선하였습니다.
- 철 검사를 통해 다양한 수역에 함유된 철 이온 정량이 가능합니다. 철 이온은 철(II) 이온으로 환원되어 triazine 유도체와 반응하여 광도측정법으로 측정되는 적보라색 복합체를 형성합니다.
- 모두 보기 (27)
저희가 도와드리겠습니다
문의 사항이 있으시면 고객 지원 요청서를 제출하시거나
또는 당사 고객 서비스 팀에 말씀해 주십시오.
이메일 custserv@sial.com