광도측정법 및 반사광측정법
광도측정법은 자외선(UV)에서 가시광선(VIS), 적외선(IR) 범위까지 흡수된 빛을 측정합니다. 이 측정은 용액 또는 액체에서 분석물의 양을 결정하는 데 사용됩니다. 광도측정기는 특정 광원과 샘플 용액을 통과한 빛을 전기 신호로 변환하는 검출기를 사용합니다. 이러한 검출기는 포토다이오드, 포토레지스터 또는 광전자 증배기가 될 수 있습니다. 광도측정법은 비어-램버트(Beer-Lambert)의 법칙을 사용하여 투과율 측정에서 얻은 계수를 계산합니다. 그 다음 검사에 특이적인 보정 기능을 통해 흡광도와 분석물 농도 사이의 상관관계를 확립하여 고도로 정확한 측정을 할 수 있습니다.
주요 카테고리
Spectroquant® 기기, 소프트웨어, 액세서리 및 바로 사용 가능한 시험 키트는 혁신적인 솔루션과 시작부터 끝까지의 품질 보증을 통해 정밀하고 신속한 결과를 제공하며 시스템의 쉬운 처리를 보장합니다.
선명한 색상 카드가 포함된 발색법 및 적정분석 검사 키트는 수산양식, 지표수 및 공업용수 검사를 위해 용이하고 정밀한 분석이 가능하도록 합니다.
MQuant® 및 Reflectoquant® 검사 스트립 제품군은 필드 또는 현장에서 신속하고 정밀한 저비용 분석을 위한 다양한 검사 스트립을 포함합니다.
MQuant® 및 Reflectoquant® pH 지시약 검사지, 키트 및 번짐 없는 pH 스트립 제품군은 신속한 pH 측정을 이전보다 용이하게 합니다.
광도측정법
광도측정법은 용액 및 기타 액체에 들어있는 무기 화합물과 유기 화합물의 양을 측정하기 위해 연구 실험실에서 많이 사용하는 정량 분석법입니다. 광도측정법은 또한 식수와 폐수에 들어있는 오염물질 측정, 토양 영양소 분석, 식음료 시료, 건축 자재 성분 그리고 다른 많은 영역에서 광범위하게 사용될 수 있습니다.
광도측정기의 설치 및 작동
광도측정기는 일반적으로 광원, 단색화장치, 샘플, 검출기로 구성되어 있습니다. 광원은 텅스텐 할로겐 램프(일반적으로 가시광선 범위의 분석에 사용되는 광원) 또는 LED일 수 있습니다. UV-가시광선 범위의 측정에는 크세논(xenon) 플래시 램프를 사용할 수 있습니다. 단색화장치는 매우 좁은 스펙트럼만 통과하도록 광원에서 복사된 빛을 여과합니다. 그 다음 빛이 큐벳 또는 샘플이 들어있는 셀을 통과합니다. 샘플 용액에 들어있는 분석물(또는 이것에서 기원한 염료)의 양에 따라 빛의 일부는 용액에 흡수되고 나머지는 투과됩니다. 투과된 빛은 광도에 비례해서 전류를 생성하는 검출기를 향합니다.
비어-램버트(Beer–Lambert) 법칙
비어의 법칙이라고도 알려진 비어-램버트 법칙으로 샘플에 의해 흡수되는 빛의 양은 분석물 농도와 샘플을 통과한 빛의 경로 길이에 비례합니다. 이러한 맥락에서 "샘플"은 분석물 자체(직접 측정)이거나 분석물에서 기원한 염료(시약 또는 키트 사용 시)를 의미합니다. 상관 관계는 다음 공식으로 설명됩니다.
A = elc |
여기서 |
A = 샘플의 흡광도 |
분광광도계는 용액을 통과하기 전후의 빛의 강도를 측정하고 다음 식으로 투과율(T)을 계산합니다. |
투과율(T)=It/Io |
It 및 Io는 각각 용액 통과 전후의 광도입니다. 투과율은 다음 식에 따라서 흡광도와 관련이 있습니다. |
흡광도(A)=−log(T) |
반사광측정법
반사광측정법(방출 광도측정법이라고도 알려짐)은 표면과 인터페이스에 의한 빛의 반사를 이용하여 색 강도, 필름 두께, 굴절률 등의 특성을 측정하는 비파괴 분석 기법입니다.
다른 광도측정기와 마찬가지로 반사광측정기는 렌즈를 통해 샘플 표면에 초점을 맞추고 반사된 빛을 검출기로 측정하는 특정 파장의 광원이 주요 구성 성분이고, 이 광원은 대부분 수명이 긴 LED입니다.
반사광측정기는 종종 검사지의 색상 변화 같은 표면의 물리적 특성을 측정하도록 설계됩니다. 이 접근 방식에서는 샘플을 검사지에 놓고 해당 방출(REM) 값을 적절한 대조군과 표준물에 대해 비교할 수 있습니다. 광도측정법과 마찬가지로 방출된 빛과 반사된 빛의 강도 차이를 이용해 특정 분석물의 농도를 정량적으로 측정할 수 있습니다.
반사광측정법은 일반적으로 물, 식품, 음료, 환경 샘플에서 다양한 유기 및 무기 매개 변수뿐만 아니라 건축 자재의 표면 분석과 피부색 정량화와 같은 다양한 응용분야를 정량화하기 위한 빠르고 민감한 측정 방법으로 산업 분야에서 사용되고 있습니다.
관련 자료
- 빠른 변환을 위한 흡광도에 대한 투과율 표 이 차트를 실험실, 교실, 현장에서 편리하게 참조로 사용하십시오. 온라인 투과율 차트는 다운로드 및 공유 가능합니다.
- 생명과학 분야의 선두주자로서 머크는 많은 분석물질을 측정하기 위한 검사 키트를 생산해 오고 있습니다. Water Online은 화학적산소요구량 측정의 발전에 대해 당사와 담화를 나누었습니다.
- 폐수 내 Ammonium을 Reflectroquant® 시스템 및 검사 스트립을 이용하여 Nessler 시약 또는 indophenol blue법을 통해 단계별로 정확하게 반사광측정법으로 측정.
- COD/Chloride용 표준용액의 조제
- Nitrite로 환원된 후 Griess 시약으로 검출되는 다양한 채소 내 Nitrate 수준의 Reflectoquant® 시스템 및 검사 스트립을 이용한 반사광측정을 기술하는 단계별 방법.
- 모두 보기 (51)
관련 프로토콜
- Hydrogen peroxide용 표준용액 조제
- Calcium chloride 용액으로 추출한 뒤 indophenol blue법을 이용하여 광도측정법으로 측정
- 산 무기화 이후 Chromazurole S를 이용한 광도측정법에 의한 측정, DIN 분해
- 산 무기화 이후 Chromazurole S를 이용하여 광도측정법으로 측정
- 융해 용융 이후 Chromazurole S를 이용한 광도측정법에 의한 측정
- 모두 보기 (123)
더 많은 관련 문서와 프로토콜을 찾아보세요.
관련 웨비나
6월 15일에 열리는 자사의 웨비나에 참여하여 소독 후 생산 라인의 안전을 보장하기 위한 화학적 소독제 매개 변수를 신속하게 분석하는 방법과 사용 가능한 다른 방법에 대해 알아보십시오.
저희가 도와드리겠습니다
문의 사항이 있으시면 고객 지원 요청서를 제출하시거나
또는 당사 고객 서비스 팀에 말씀해 주십시오.
이메일 custserv@sial.com