교차 커플링
유기 합성에서 교차 커플링은 금속 촉매제의 도움으로 두 개의 분절이 함께 결합할 때 발생합니다. 교차-커플링은 지난 30년 동안 촉매 화학에서 필수적인 반응이었으며, 이는 팔라듐 촉매 교차 커플링으로 2010년 노벨상을 수상한 Heck, Negishi 그리고 Suzuki의 선구적인 업적으로 시작했습니다. 합성 유기 화학에서, 가장 다재다능하고 강력한 결합 형성 방법 중의 하나인, 거의 모든 두 개의 분절이 올바른 촉매로 결합될 수 있을 정도의 지점까지 교차 커플링의 분야는 성숙했습니다.
주요 카테고리
유기 합성에 사용되는 가장 크고 다양한 분자 단편족 중 하나인 헤테로고리 구성 단위의 포괄적인 포트폴리오를 제공하게 되어 자랑스럽게 생각합니다.
귀하의 다양한 유기 및 유기금속 화학적 응용분야를 위한 자사의 비교할 수 없는 전이 금속 촉매 포트폴리오를 확인해 보십시오.
그 사용이 기하급수적으로 증가하면서, 해당 분야는 다음과 같은 핵심 반응을 포함하는 탄소-탄소, 탄소-질소 및 탄소-산소 결합 형성을 위한 다양한 전략을 포함하도록 성장했습니다.
- Buchwald-Hartwig 아미노화는 아릴(유사) 할라이드 및 아민의 교차 커플링이며, 폭넓은 학문에 걸쳐 화학자들을 위한 안정한 반응입니다.
- Heck 커플링은 치환된 알켄을 생성하는 불포화 할라이드와 알켄의 교차 커플링입니다.
- Negishi 커플링은 C-C 결합을 형성하는 아릴(유사) 할라이드 및 유기아연 친핵제의 교차 커플링입니다.
- Sonogashira 커플링은 치환된 아세틸렌을 생성하는 아릴(유사) 할라이드와 종말 알카인의 교차 커플링입니다.
- Stille 커플링은 아릴(유사) 할라이드 및 스탄난의 교차 커플링이며, R-기에 대한 탄소-탄소 결합 형성을 위한 기능적인 반응입니다.
- Suzuki-Miyaur 커플링은 아릴(유사) 할라이드 및 유기붕산염의 교차 커플링이며, 탄소-탄소 결합 형성을 위한 다재다능한 반응입니다.
Figure 1.Buchwald-Hartwig Amination
Figure 2.Heck Cross-Coupling Reaction
Figure 3.Negishi Cross-Coupling Reaction
Figure 4.Sonogashira Cross-Coupling Reaction
Figure 5.Stille Cross-Coupling Reaction
Figure 6.Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reaction
관련 자료
- G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.
- MIDA-protected boronate esters are easily handled, indefinitely bench-top stable under air, compatible with chromatography, and unreactive under standard anhydrous cross-coupling conditions, even at temperatures up to 80 °C.
- Lipshutz and co-workers have recently developed a second generation technology to their original PTS-enabling surfactant based on the polyoxyethanyl-α-tocopheryl succinate derivative, TPGS-750-M.
- C2-symmetric chiral bisoxazolines (BOX) are privileged structures because they promote a great number of transformations with unprecedented selectivity.1
- 모두 보기 (106)
관련 프로토콜
- Protocol for the KitAlysis™ Buchwald-Hartwig Amination Reaction Screening Kit
- Solutions & slurries to make: Go to the online user set-up page to enter molecular weights into the downloadable excel file.
- TPGS-750-M, a second generation surfactant, may be used for Suzuki-Miyaura Reactions in Water at Room Temperature
- TPGS-750-M, a second generation surfactant, may be used in the Buchwald-Hartwig Amination Reaction in Water at Room Temperature.
- Information on the Amide bond and the Catalytic Amide Bond Formation Protocol. Amidation of amines and alcohols. The amide bond, an important linkage in organic chemistry, is a key functional group in peptides, polymers, and many natural products and pharmaceuticals.
- 모두 보기 (9)
저희가 도와드리겠습니다
문의 사항이 있으시면 고객 지원 요청서를 제출하시거나
또는 당사 고객 서비스 팀에 말씀해 주십시오.
이메일 custserv@sial.com