Merck
제품임상 및 진단측면 유동 멤브레인
측면 유동 멤브레인
Hi-Flow™ Plus 멤브레인은 우수한 일관성과 성능을 제공하여 진단 시험과 키트에 알맞은 멤브레인입니다. 측면 유동 검사에 알맞게 최적화된 Hi-Flow™ Plus 멤브레인은 시중 기타 측면 유동 멤브레인 대비 최고로 엄격한 규격을 준수하여 제조되었으며 비교할 수 없는 표면 품질을 제공합니다. Hi-Flow™ Plus 멤브레인은 일관된 결과, 신뢰할 수 있는 로트 간 성능, 고정된 테스트 실행 시간 및 최소한의 비특이적 배경 신호로 선명한 캡처/테스트 라인을 위해 특별히 설계되었습니다. Hi-Flow™ Plus 멤브레인은 모든 측면 유동 검사 유형에 적합하며 몇 가지 편리한 속도와 형식으로 제공됩니다.
신속한 측면 유동 분석 테스트 스트립 도면
측면 유동 분석에 적합한 원료 선택하기
멤브레인은 측면 유동 분석 스트립에 사용되는 가장 중요한 재료입니다. 멤브레인의 물리적 및 화학적 특성은 모세관류 특성에 영향을 미칩니다. 모세관류 특성은 그 결과로 시약의 침전, 분석 민감성, 분석 특이성, 그리고 반응선의 일관성에 영향을 미칩니다. 멤브레인의 기타 물리적 특성은 완성된 분석 스트립으로의 통합에 영향을 미칩니다. 더 자세한 정보는 당사의 가이드, ‘신속 측면 유동 분석 스트립 - 제품 개발을 위한 고려사항’을 참고하세요. 측면 유동 분석 스트립 설계의 핵심 요소, 그 중 특별히 사용되는 재료 및 이들의 시약과 제조 공정으로의 통합에 관한 심도 있는 분석을 수록하고 있습니다. 이러한 원리를 이해하는 것은 신속 측면 유동 분석의 개발에 대한 기틀을 수립하는 데 도움이 될 것입니다.
Hi-Flow™ Plus 멤브레인 속도
시료 재료가 멤브레인 스트립을 따라 이동하는 속도는 멤브레인의 모세관 유속과 연관되어 있습니다. 또한 속도와 멤브레인의 감도는 직접적인 상관관계가 있습니다. 이러한 요구사항을 이해함을 통해 응용분야에 적합한 멤브레인을 선택할 수 있을 것입니다. 예를 들어, 다량의 샘플이 사용되어 속도가 중요하고 감도는 문제가 되지 않는 분석의 경우, 높은 유속의 Hi-Flow™ Plus 75 멤브레인을 사용할 수 있습니다. 샘플의 사용이 제한적이며 속도보다는 높은 감도가 필요한 분석의 경우, 낮은 유속의 Hi-Flow™ Plus 180 멤브레인을 사용할 수 있습니다.
Hi-Flow™ Plus 멤브레인 속도
멤브레인모세관 흐름 시간 규격**(sec/4 cm)유량감도
HF180180 ± 45최저속최고 감도
HF135135 ± 34
HF120120 ± 30
HF09090 ± 23
HF07575 ± 19최고속최저 감도
제품
관련성에 따라 정렬
1-5 보기/5 결과
보기 변경
1-5 보기/5 결과
5개 결과 중 1-5페이지를 보셨습니다.
페이지 1 의 1
1 중 1 페이지
Hi-Flow™ Plus 멤브레인 형태
Hi-Flow™ Plus 측면 유동 분석용 멤브레인 형식
Hi-Flow™ Plus 멤브레인은 몇 가지 형식으로 제공되고 있으며, 평가 용도를 위한 샘플 시트 및 슬릿 롤에서부터 제조 공정에 필요한 폭의 벌크 마스터 롤 슬릿까지 다양하게 제공됩니다. 이 멤브레인들은 또한 개별 평가 요구조건에 따라 다양한 백킹 옵션으로 제공됩니다. 미리 조립된 멤브레인 카드 또한 제공되며, 신속한 진단 키트 및 검사 개발 또는 생산 시에 카드를 수동으로 조립할 필요가 없어 제조사 측에 효율적이고 간편한 선택지를 제공합니다.
Hi-Flow™ Plus 버라이어티 샘플 시트 팩
간편 샘플 팩은 Hi-Flow™ Plus 멤브레인 제품군으로부터 다양한 종류의 시트를 제공합니다. 측면 유동 테스트 개발 프로젝트의 초기 단계에서 멤브레인 선택 및 평가 목적에 적합합니다.
버라이어티 팩백킹크기수량카탈로그 번호
Hi-Flow™ Plus 75, 90, 120, 135, 1802 mil25 cm x 30.5 cm 시트10 시트/팩(각 속도 당 2 시트)HFSAMPLE02
Hi-Flow™ Plus 75, 90, 120, 135, 1804 mil25 cm x 30.5 cm 시트10 시트/팩(각 속도 당 2 시트)HFSAMPLE04
Hi-Flow™ Plus 샘플 시트 팩
Hi-Flow™ Plus 샘플 시트 팩
Hi-Flow™ Plus 멤브레인 시트를 5개 포함하고 있는 샘플 팩입니다. 측면 유동 테스트 개발의 초기 단계에 가장 적합합니다.
설명백킹크기수량/팩카탈로그 번호
Hi-Flow™ Plus 75 멤브레인2 mil25 cm x 30.5 cm 시트5HF07502XSS
Hi-Flow™ Plus 75 멤브레인4 mil25 cm x 30.5 cm 시트5HF07504XSS
Hi-Flow™ Plus 90 멤브레인2 mil25 cm x 30.5 cm 시트5HF09002XSS
Hi-Flow™ Plus 90 멤브레인4 mil25 cm x 30.5 cm 시트5HF09004XSS
Hi-Flow™ Plus 120 멤브레인2 mil25 cm x 30.5 cm 시트5HF12002XSS
Hi-Flow™ Plus 120 멤브레인4 mil25 cm x 30.5 cm 시트5HF12004XSS
Hi-Flow™ Plus 135 멤브레인2 mil25 cm x 30.5 cm 시트5HF13502XSS
Hi-Flow™ Plus 135 멤브레인4 mil25 cm x 30.5 cm 시트5HF13504XSS
Hi-Flow™ Plus 180 멤브레인UB25 cm x 30.5 cm 시트5HF180UBXSS
Hi-Flow™ Plus 180 멤브레인2 mil25 cm x 30.5 cm 시트5HF18002XSS
Hi-Flow™ Plus 180 멤브레인4 mil25 cm x 30.5 cm 시트5HF18004XSS
Hi-Flow™ Plus 측면 유동 분석용 샘플 슬릿 롤
Hi-Flow™ Plus 샘플 슬릿 롤
Hi-Flow™ Plus 멤브레인의 개별 샘플 슬릿 롤입니다. 이 롤은 측면 유동 테스트 개발의 후반부 단계에, 즉 테스트 설계가 확립된 후 확장 임상시험 및 과정 최적화를 시작해야 할 때에 유용합니다.
설명백킹크기수량/롤카탈로그 번호
Hi-Flow™ Plus 75 멤브레인2 mil25 mm 폭 롤100 mSHF0750225
Hi-Flow™ Plus 75 멤브레인4 mil25 mm 폭 롤100 mSHF0750425
Hi-Flow™ Plus 90 멤브레인2 mil25 mm 폭 롤100 mSHF0900225
Hi-Flow™ Plus 90 멤브레인4 mil25 mm 폭 롤100 mSHF0900425
Hi-Flow™ Plus 120 멤브레인2 mil25 mm 폭 롤100 mSHF1200225
Hi-Flow™ Plus 120 멤브레인4 mil25 mm 폭 롤100 mSHF1200425
Hi-Flow™ Plus 135 멤브레인2 mil25 mm 폭 롤100 mSHF1350225
Hi-Flow™ Plus 135 멤브레인4 mil25 mm 폭 롤100 mSHF1350425
Hi-Flow™ Plus 180 멤브레인2 mil25 mm 폭 롤100 mSHF1800225
Hi-Flow™ Plus 180 멤브레인4 mil25 mm 폭 롤100 mSHF1800425
Hi-Flow™ Plus 180 멤브레인UB25 mm 폭 롤100 mSHF180UB25
Hi-Flow™ Plus 측면 유동 분석 제조용 멤브레인 마스터 롤
Hi-Flow™ Plus 제조용 멤브레인
이제 Hi-Flow™ Plus 저울 제조용 멤브레인을 온라인에서 편리한 팩 형태로 구매하실 수 있습니다.
20 mm 폭의 Hi-Flow™ Plus 슬릿 롤은 다양한 모세관 유동 속도로 작동하며, 2가지 백업 옵션을 팩당 14개입으로 제공합니다.
25 mm 폭의 Hi-Flow™ Plus 슬릿 롤은 다양한 모세관 유동 속도로 작동하며, 2가지 백업 옵션을 팩당 11개입으로 제공합니다.
즉시 배송 가능합니다. 이전과 동일하게 우수한 균일성과 고성능을 갖춘 멤브레인을 대기 없이 신속하게 구매하세요.
Hi-Flow™ Plus 제조용 멤브레인 멤브레인
Loading
마스터 롤과 마찬가지로 Hi-Flow™ Plus 멤브레인의 표준 슬릿 폭(20 mm 및 25 mm) 및 맞춤형 슬릿 폭도 오프라인으로 주문할 수 있습니다. 각 마스터 롤은 30.5 cm 폭, 100 m 길이입니다. 간편하게 사용하실 수 있도록, 배송 전에 마스터 롤을 원하시는 폭으로 즉시 사용 가능한 여러 개의 슬릿 롤로 잘라 드립니다. 마스터 롤 주문 1건당 수령할 수 있는 슬릿 롤의 개수는 필요한 슬릿 롤의 폭에 따라 달라집니다. 예를 들어 마스터 롤 1개를 주문한 경우, 필요한 슬릿 폭이 18 mm이면 슬릿 롤 16개를 받게 됩니다.
원하는 멤브레인 및 슬릿 폭을 선택할 수 있는 카탈로그 번호를 알아보려면 현지 계정 관리자 또는 당사의 고객 서비스 팀에 문의하세요.
Hi-Flow™ Plus 제조용 멤브레인 - 슬릿 롤 폭
슬릿 폭(cm)슬릿 롤/마스터 롤직선 미터/100m 마스터 롤직선 피트/100m 마스터 롤
1.61818005904
1.71717005576
1.81616005248
21414004592
2.21313004264
2.251313004264
2.51111003608
2.54(1 in)1111003608
2.81010003280
399002952
3.17599002952
3.299002952
3.588002625
3.81(1.5 in)77002297
477002297
4.566001969
4.866001969
555001640
83300984
13.22200656
30.51100238
Hi-Flow™ Plus 측면 유동 분석용 멤브레인 카드
Hi-Flow™ Plus 멤브레인 카드
Hi-Flow™ Plus 멤브레인 카드는 사용하기 간편하도록 백킹과 함께 제공되므로 카드 조립 시간과 리소스를 할당할 필요가 없으므로 제조 설계 절차 및 생산에 들어가는 시간을 줄이고 간소화시킬 수 있습니다. 이 카드는 귀하의 검사가 일관적인 결과를 획득할 수 있도록, 자사의 고품질 Hi-Flow™ Plus 멤브레인을 활용하여 매우 정밀하게 조립됩니다.
Hi-Flow™ Plus 멤브레인 카드 치수
표준 Hi-Flow™ Plus 멤브레인 카드 치수
비고: 맞춤식 멤브레인 카드 치수도 제공 가능합니다.
설명카드 치수카드 수량/팩카탈로그 번호
Millipore Laminated Cards with release liners; No Membrane6 cm x 30 cm100HF000MC100
Hi-Flow™ Plus HF075 멤브레인 카드6 cm x 30 cm100HF075MC100
Hi-Flow™ Plus HF090 멤브레인 카드6 cm x 30 cm100HF090MC100
Hi-Flow™ Plus HF120 멤브레인 카드6 cm x 30 cm100HF120MC100
Hi-Flow™ Plus HF135 멤브레인 카드6 cm x 30 cm100HF135MC100
Hi-Flow™ Plus HF180 멤브레인 카드6 cm x 30 cm100HF180MC100
Hi-Flow™ Plus HF075 멤브레인 카드6 cm x 30 cm5HF075MC5PK
Hi-Flow™ Plus HF090 멤브레인 카드6 cm x 30 cm5HF090MC5PK
Hi-Flow™ Plus HF120 멤브레인 카드6 cm x 30 cm5HF120MC5PK
Hi-Flow™ Plus HF135 멤브레인 카드6 cm x 30 cm5HF135MC5PK
Hi-Flow™ Plus HF180 멤브레인 카드6 cm x 30 cm5HF180MC5PK
SureWick® 측면 유동 분석용 패드 재료
측면 유동 분석에서 시료, 흡수제, 접합체 패드용으로 SureWick® 패드 재료가 사용됩니다. 100% 순수 셀룰로오스 섬유 시료 및 흡수성 패드에는 검사 성능을 방해하는 바인더 또는 접착제가 들어있지 않습니다. 유리섬유 접합체 패드는 추출물이 적고 일관성이 뛰어납니다.
이러한 제품들은 고유한 응용분야에 맞도록 다양한 치수와 형식(시트, 스트립, 롤)으로 제공됩니다. 자사는 일반적인 크기의 재고를 보관하고 있으며, 이러한 제품을 사용자 장치와 제조 공정의 치수 요건에 맞도록 주문 제작할 수 있습니다.
설명형태크기수량/팩카탈로그 번호
유리 섬유 재질의 GFDX 진단 패드스트립10 mm x 300 mm100GFDX103000
8 mm x 300 mm100GFDX083000
시트20 cm x 30 cm5GFDX20305PK
20 cm x 30 cm100GFDX203000
20.32 cm x 25.4 cm100GFDX202500
8 mm x 50 m1GFDX000850
8 mm x 100 m1GFDX000800
10 mm x 50 m1GFDX001050
10 mm x 100 m1GFDX001000
C083 셀룰로오스 흡수 샘플 패드스트립17 mm x 300 mm100CFSP173000
20 mm x 300 mm100CFSP203000
시트20 cm x 30 cm5CFSP22305PK
20 cm x 30 cm100CFSP223000
17 mm x 100 m1CFSP001700
20 mm x 100 m1CFSP002000
Hi-Flow™ Plus 멤브레인 및 SureWick® 접합체, 시료 및 흡수 패드는 측면 유동 분석을 위한 완벽한 솔루션이 될 것입니다.
측면 유동 분석 개발 서비스
IVD assay 개발에 필요한 전문가의 도움을 필요할 때 빠르게 받아보세요. 분석법 개발 서비스는 LFA 개발 또는 최적화를 위한 전문가의 신속한 도움과 글로벌 연구실 지원을 제공합니다.
새로운 분석법 개발 서비스:
  • 장비가 완벽하게 갖추어진 전용 최첨단 연구실
  • 연구실이 세계 각지에 분포되어 지역별로 빠른 대응 가능
  • LFA 개발의 모든 부문을 지원하기 위해 특별 훈련된 직원
  • 검사 최적화를 위한 넓고 방대한 지식
  • 오늘날 IVD에 사용되는 많은 원자재 및 핵심 구성 요소를 개발 및 제조한 오랜 역사
자세히 보기
관련 제품 문헌