Merck
식품 및 향장향료 분석
식향 및 향장향 제제는 여러 식품 및 음료, 화장품, 의약품, 퍼스널 케어, 홈 케어 제품에 필수적인 첨가제입니다. 이러한 제제들은 단일 화합물 또는 작은 화합물의 혼합물일 수 있으며, 제품의 전체적인 맛과 향기를 강화하기 위해 주의 깊게 선택됩니다. 천연 식향 및 향장향은 식물성 재료나 동물 제품으로부터 얻어집니다. 반면, 인공 식향 및 향장향은 실험실에서 합성되며, 천연 원료에서 유래된 분자와 화학적으로 동일한 분자를 활용합니다. 
식향 및 향장향 성분은 화합물로서 증류, 발효 또는 추출 기술을 통해 천연으로 얻어지거나, 화학 합성 및 유전자 조작 미생물을 이용하는 생명공학을 통해 얻어집니다. 이 성분들은 일단 얻어지면 다양한 소비재 및 제품을 위해 원하는 식향 또는 향장향 프로파일을 만들기 위해서 일반적으로 특정 제형으로 함께 혼합됩니다.  
세 개의 갈색병에 용매가 들어 있습니다.
용매
용매 공급원: 분석, 실험실 및 생물제약 용도를 다루는 Supelco®, Sigma-Aldrich®, SAFC® 브랜드에서 최적의 용매를 찾으십시오. 온라인으로 주문하십시오.
제품 구매
초록색 배경에 HPLC 제품들이 어지럽게 흩어져 있습니다.
HPLC 컬럼
머크의 폭넓은 HPLC 컬럼 제품군으로 정밀하게 분리하세요. 보존성, 해상도, 선택성을 강화하세요.
제품 구매
파란색 배경의 Aldrich® 증발기 콘덴서 ‘A’
초자류
Aldrich® 화학 초자류는 표준 비커, 플라스크, 튜브, 반응 용기, 크로마토그래피 컬럼 및 맞춤형 유리 취입 서비스를 제공합니다.
제품 구매
사람의 손이 파란색과 검은색의 시료 트레이를 실험실 기기에 끼워 넣는 근접 촬영 이미지입니다. 배경에는 기기의 일부와 구성 요소가 드러나 실험실 환경을 두드러지게 표현합니다.
참조 물질
크로마토그래피, 분광법 및 분석 요구사항을 위한 광범위한 화학물질 참조 표준물 제품군에 대해 알아보십시오.
제품 구매
원래의 공급원과 관계 없이 식향 및 향장향 화합물은 미국 식품의약국(FDA) 및 국제향료협회(IFRA)와 같은 여러 정부 기관의 규제를 받습니다. 이러한 규제의 목표는 향장향 및 식향 화학물질이 소비자 제품에 사용하기에 안전한지 그리고 공중보건에 위협을 가하지 않는지 확인하는 것입니다.
향장향 및 식향 분석은 여러 물질의 맛과 냄새를 담당하는 화합물을 식별하고 특성화합니다. 향장향 및 식향 프로파일 분석은 가스 크로마토그래피, 질량 분석법, 관능 평가와 같은 기술을 사용합니다. 식향 조향사나 향장향 조향사로 알려진 전문적인 교육을 받은 연구자들은 이 정보를 특정 식향 및 향장향 특성을 가진 새로운 제품을 만들기 위해 사용합니다. 이는 식품 및 음료, 화장품, 퍼스널 케어 산업 분야의 제품 개발에서 중요한 연구 분야입니다. 식향 및 향장향 분석은 품질 관리 및 제품 검사에서도 사용됩니다. 완제품의 식향 및 아로마 프로파일을 분석함으로써 회사는 자사 제품이 일관되고 소비자의 기대에 부합한다고 보장할 수 있습니다.
식향 및 향장향 산업에서 지속 가능성
향장향 및 식향 성분의 품질 이외에도, 소비자들 사이에서 제품에 사용된 성분의 유래를 아는 것과 이러한 성분들을 생산하기 위해 회사가 사용하는 방법이 지속 가능한지에 대한 관심이 커지고 있습니다. 식향 및 향장향 산업에서 지속 가능성은 제품 및 소비의 환경적, 사회적, 경제적 효과를 고려하는 포괄적인 접근법을 포함합니다. 이 접근법은 책임 있는 조달 및 생산부터 환경에 미치는 영향을 줄이는 것에 이르기까지 전체 제품 수명을 고려하는 다면적인 접근법을 수반하며, 제품 안전성 및 지속 가능한 포장을 보장합니다.
문서 검색
더 구체적인 정보를 찾고 계신가요?
데이터 시트, 성적서, 기술 문서를 확인하려면 당사의 문서 찾기를 확인하십시오.