DNA 및 RNA 정제
주요 카테고리
용해, 전기영동법, WB, 트랜스펙션, 연구 애플리케이션을 위한 다양한 응용분야의 생물학적 세제, 표면활성제에 대해 알아보십시오. REACH 준수 옵션을 제공합니다.
DNA 및 RNA 시료를 비정제 준비물에서 확보하는 경우가 종종 있습니다. 유전체 DNA, 플리스미드 DNA 및 총 RNA는 박테리아 및 포유류 세포, 식물 조직, 균류 조직, 포유류 조직, 혈액, 혈장, 혈청, 바이러스, 구강 및 비강 면봉, 겔 매트릭스, PCR 및 기타 효소 반응물을 포함하는 여러 출처에서 추출되어 정제될 수 있습니다. 이러한 샘플에서의 핵산 분리 작업은 세포막의 용해 또는 시료 균질화, 그 후 단백질, 효소, 계면활성제, 염류 및 지질의 제거를 포함합니다.
일반적인 방법:
|
|
최종 애플리케이션에 따라서 최상의 정제법이 결정됩니다. 다운스트림 애플리케이션은 PCR, qPCR, 제한효소 처리, 접합, 클로닝, 유전자형분석, 유전자 발현 분석, 차세대 염기서열분석(NGS) 그리고 노던 및 서던 블로팅(blotting)을 포함합니다.
관련 자료
- Discover the best purification option for your oligo, based on the intended application.
- An overview of methods for quantifying DNA and RNA, how to measure DNA and RNA concentration and yield, and how to assess purity of nucleic acid samples.
- Fit-for-use products offer the quality, consistency & documentation necessary for every step of your IVD development and manufacturing process.
- This page shows possible causes and solutions for problems that may occur during plasmid DNA preparation.
- 정제 방법이 DNA 양 측정의 정확도와 다운스트림 효소 공정에 미치는 영향. GenElute™-E DNA 정제 키트를 사용하여 UV 분광분석, 젤 전기영동 및 다운스트림 qPCR을 통한 유전체 DNA의 순도 평가
- 모두 보기 (36)
관련 프로토콜
- Handing and stability techniques to reduce variation and ensure trouble-free experiments.
- Plasmids purified from genomic DNA, proteins, ribosomes, and the bacterial cell wall are used in molecular biology research. Various methods have been developed for plasmid DNA purification.
- GenomePlex® Whole Genome Amplification is the method of extracting DNA from the animal sample. GenomePlex® products have been used to amplify genomic DNA from chicken, porcine, bovine, fish, and shrimp source.
- This study examined the yield and quality of DNA from samples applied to Whatman FTA cards, using five common methods of DNA extraction.
- 0.1 mU RNase, DNase-free degrades 1 μg RNA in 30 min at + 37 °C in a reaction volume of 50 μL PCR grade water. The protein concentration of RNase, DNase-free is 0.5 μg/μL.
- 모두 보기 (69)
더 많은 관련 문서와 프로토콜을 찾아보세요.
저희가 도와드리겠습니다
문의 사항이 있으시면 고객 지원 요청서를 제출하시거나
또는 당사 고객 서비스 팀에 말씀해 주십시오.
이메일 custserv@sial.com