유기 전자공학
유기 전자는 유기 고분자 또는 소분자를 이용하여 많은 새로운 애플리케이션 분야를 위한 전자 부품을 생성합니다. 유기 전자 소재는 기존의 실리콘 기반 무기 재료보다 가볍고, 유연하며, 저렴합니다. 유기 전자는 생산, 사용, 폐기에 있어 에너지 효율적이며 자원 친화적입니다.
소분자 유기 전자는 일반적으로 유기 소재의 박막을 기판 표면으로 옮기기 위해 진공 기반 증착 방법을 사용하여 제작됩니다. 유기 전자는 저비용 솔루션 처리 방법을 사용하여 전도성 고분자로 만들 수 있습니다. 반도체 고분자는 용해성이 있도록 제조되어 잉크로 변환되어 전자 회로를 대형 플라스틱 기판에 직접 인쇄할 수 있습니다. 이러한 소재는 대면적 롤투롤(roll-to-roll) 제조 공정과 호환되므로 저렴한 비용으로 신속한 생산을 위해 용이하게 확장할 수 있습니다.
주요 카테고리
자사는 OLED 및 PLED 연구를 용이하게 하기 위해 다양한 고순도, 최첨단 도펀트 및 방출제 소재, 호스트 소재, 전하 수송 소재를 제공합니다.
레이저, 적외선, 근적외선, 화학발광, 광변색, 열변색, 프탈로시아닌, 포르피린 염료는 물론 광발광, 비선형 광학(NLO) 및 도파관 소재를 포함한 광범위한 광자 및 광학 소재 포트폴리오로 연구에 빛을 더해 보세요.
유기 발광다이오드(OLED)
유기 발광다이오드(OLED)는 양극 사이에 끼어 정공을 주입하기 위해 양전하를 띠는 유기 반도체 방사층과 전자를 주입하기 위해 음전하를 띠는 음극과 서로 다른 전하 캐리어가 세포 내로 흐르게 하는 운반층으로 구성된 전기 발광 소재입니다. 전극에 주입된 전하가 유기층에서 재결합할 때 빛이 직접 생성됩니다. OLED는 선명한 색상과 더 밝은 빛을 만들어내 디스플레이에서 더 나은 명암비를 제공합니다. OLED는 유기 소재의 더 얇고 유연한 특성 때문에 곡선 모니터 화면, 접을 수 있거나 말 수 있는 모바일 장치, 웨어러블 장치에 사용될 수 있습니다.
유기 전계효과 트랜지스터(OFET) 및 유기 박막 트랜지스터(OTFT)
유기 트랜지스터는 고성능 전자제품의 유연한 집적회로 및 디스플레이를 위한 기본 구성 단위입니다. 트랜지스터는 전원을 켜고 끕니다. 소스 및 배출 전극은 유기 반도체와 직접 접촉합니다. 게이트 전극은 유전 절연체에 의해 반도체와 격리됩니다. 게이트에 전압이 들어오면 소스와 드레인 사이에 전류가 흐르거나 흐르지 않도록 반도체가 많거나 적은 전도성을 갖게 됩니다. 도체(전극용)와 반도체(활성 채널 소재용)에서 절연체(게이트 유전층용)에 이르는 모든 구성 요소는 유기 소재로 구성될 수 있습니다. 박막 트랜지스터는 전계효과 트랜지스터의 특별한 유형으로 반도체, 전극, 유전층이 박막으로 지지 기판에 침전됩니다. 일반적인 전자 애플리케이션에는 RFID 태그 또는 전자 페이퍼가 포함됩니다.
유기 태양전지(OPV)
유기 전자 소재는 태양 전지판에서 빛을 전기로 변환하는 공여물질 및 수용물질로도 사용될 수 있습니다. 유기 태양전지에서 반도체 유기 소재의 광활성 층은 광전류를 생성하기 위해 두 개의 전극 사이에 끼워집니다. 공여물질는 태양 광자 플럭스를 흡수하기 때문에 공여물 소재는 태양 스펙트럼과 일치하도록 폭 넓은 광학적 흡수를 해야 합니다. 페로브스카이트 태양 전지에 사용되는 유기 정공 수송재(HTM)는 전하 수송을 극대화하고 태양 에너지를 수확하는 데 특히 효율적인 것으로 입증되었습니다.
관련 자료
- Light-Emitting Polymers
- Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.
- Highly extended polyacenes such as pentacene and naphthacene have been essential organic semiconductors for high-performance organic field-effect transistors (OFETs). Among the range of thienoacene-based organic semiconductors, materials with an internal thieno[3,2-b]thiophene substructure, such as DNTT and BTBT, have shown the best p-channel organic semiconductors for OFET applications in terms of high mobility, air stability, and good reproducibility.
- Three-dimensional (3D) printing technology, also called additive manufacturing (AM), has recently come into the spotlight because of its potential high-impact implementation in applications ranging from personal tools to aerospace equipment.
- Chemoselective ligation strategies are a key success factor for chemical biology research. Ligation techniques open pathways to fully synthetic large peptides and even proteins.
- 모두 보기 (79)
관련 프로토콜
- Self-assembled monolayers (SAMs) of thiols are prepared by immersing a clean gold substrate into a dilute solution of the desired thiol.
- Thioacetate Deprotection Procedure
- Kit for Creating Hydrophilic PDMS Surfaces
- 모두 보기 (6)
더 많은 관련 문서와 프로토콜을 찾아보세요.
저희가 도와드리겠습니다
문의 사항이 있으시면 고객 지원 요청서를 제출하시거나
또는 당사 고객 서비스 팀에 말씀해 주십시오.
이메일 custserv@sial.com