Mass spectrometry
Test listopad 1, część 2.
Spektrometria mas (MS) to technika analityczna wykorzystująca stosunek masy do ładunku (m/z) do identyfikacji związków w próbce. Metoda identyfikuje związek poprzez określenie jego masy cząsteczkowej i analizę jego obfitości izotopowej. Spektrometr masowy jonizuje próbkę na jony gazowe, a następnie identyfikuje jony na podstawie ich stosunku masy do ładunku i względnej obfitości.
Nagrodzone kategorie
Zapoznaj się z naszą ofertą wysokiej jakości odczynników analitycznych do chemii mokrej, chromatografii, spektroskopii, analityki, miareczkowania, kontroli jakości wody i elektrochemii.
Wybieraj spośród klasycznych płytek TLC z podłożem krzemionkowym, aluminiowym, szklanym i plastikowym, a także płytek HPTLC, płytek MS-Grade TLC i HPTLC oraz płytek PLC.
Osiągaj precyzyjne separacje dzięki naszej bogatej kolekcji kolumn HPLC. Zwiększ retencję, rozdzielczość i selektywność. Zamów już dziś.
W dzisiejszych czasach spektrometria mas jest dobrze ugruntowaną metodą wykrywania, która oferuje wiele korzyści, takich jak selektywność, czułość i analiza wielu próbek.
Może być połączona z różnymi technikami chromatograficznymi, takimi jak chromatografia cieczowa, chromatografia cienkowarstwowa, chromatografia gazowa lub plazma sprzężona indukcyjnie. Spektrometria mas jest szeroko stosowana w wielu dziedzinach badań i branżach, w tym w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym, klinikach zdrowia, laboratoriach badań klinicznych oraz laboratoriach kryminalistycznych i środowiskowych.
Jak działa spektrometria mas?
Spektrometr mas działa poprzez przekształcanie pojedynczych cząsteczek w jony, a następnie analizowanie względnej obfitości wygenerowanych jonów. W komorze jonowej spektrometru mas każda pojedyncza cząsteczka jest jonizowana w celu utworzenia jonu molekularnego, posiadającego o jeden elektron mniej niż cząsteczka macierzysta. Jony molekularne lub "kationy rodnikowe" ulegają następnie fragmentacji na jony, które z kolei ulegają dalszej fragmentacji i tak dalej. Z jednej złożonej próbki spektrometr masowy generuje wiele jonów. Jony są następnie przyspieszane w polu elektromagnetycznym i rozdzielane na podstawie ich stosunku masy do ładunku (m/z). Detektor urządzenia rejestruje jony proporcjonalnie do ich względnej obfitości i generuje widmo masowe cząsteczki.
Zastosowania spektrometrii mas
Ze względu na czułość spektrometrii mas, jest ona szeroko stosowana do pomiaru bardzo niskich mas cząsteczkowych w bardzo niskich stężeniach, poniżej nanogramów na mililitr (ng/mL). Możliwość połączenia spektrometrii mas z innymi technikami separacji, takimi jak elektroforeza kapilarna, GC i HPLC, czyni ją wszechstronnym narzędziem analitycznym do jednoczesnej separacji i identyfikacji analitów.
Typowe zastosowania spektrometrii mas obejmują:
- Analiza sekwencji aminokwasowych białek i peptydów
- Ocena zanieczyszczeń podczas opracowywania leków
- Ocena czystości aktywnych składników farmaceutycznych
- Rutynowa analiza nielegalnych narkotyków w moczu, krwi i włosach
- Wykrywanie dziedzicznych zaburzeń biosyntezy aminokwasów, kwasów tłuszczowych i organicznych
Odwiedź naszą wyszukiwarkę dokumentów, aby znaleźć arkusze danych, certyfikaty i dokumentację techniczną.
Powiązane artykuły
- Dowiedz się więcej o spektrometrii mas lub MS, w tym o tym, czym jest, do czego służy i jak działa.
- We present a fast and robust HPLC-MS/MS method that can be used for Remdesivir and three structural antiviral analogues
- One of the most important aspects of our ultra-pure MALDI matrix substances is their ability to dissolve rapidly and completely; a brief vortex mixing is typically sufficient.
- See the data showing how Milli-Q® ultrapure water meets the stringent purity requirements for reliable trace element analyses of environmental samples.
- Technika ta opiera się na bezpośredniej proporcjonalności stosunku frakcji masowej i stosunku intensywności sygnału naturalnego izotopu i kofeiny znakowanej C-13.
- Zobacz wszystkie (109)
Powiązane protokoły
- An optimized LC-MS/MS based workflow for low artifact tryptic digestion and peptide mapping of monoclonal antibody, adalimumab (Humira) using filter assisted sample preparation (FASP).
- A step-by-step protocol for released N-linked glycan analysis of the monoclonal antibody adalimumab, based on UHPLC-FLR-MS and procainamide labeling.
- A complete workflow for the intact and middle-up mass analysis of reduced and non-reduced monoclonal antibodies based on SEC-MS with sample preparation by protein-A affinity clean-up.
- Last year, the International Fragrance Association (IFRA) published a new method for the testing of 57 potentially allergenic fragrances. We introduce two new dedicated certified reference materials (CRMs) and their analysis by GC using an ionic liquid capillary column, providing unique selectivity & stability.
- Alkylphenols are starting materials for the synthesis of alkylphenol ethoxylates, which are widely used as non ionic tensides, dispersive agents in paper and leather manufacturing, emulsifiers for pesticide formulations and as auxiliary agents for drilling and flotation.
- Zobacz wszystkie (127)
Znajdź więcej artykułów i protokołów
Jak możemy pomóc
W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o przesłanie prośby o wsparcie klienta
lub rozmowę z naszym zespołem obsługi klienta:
Email custserv@sial.com