Profilowanie kannabinoidów i testowanie mocy konopi indyjskich i produktów z konopi indyjskich
Ostatnia dekada była świadkiem legalizacji rekreacyjnego i medycznego wykorzystania konopi indyjskich w Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach. Roślina ta (Cannabis sativa, Cannabis indica i Cannabis ruderalis) zawiera ponad 100 kannabinoidów, z których tylko niektóre zostały scharakteryzowane. ∆-9-tetrahydrokannabinol (THC) jest głównym składnikiem psychoaktywnym, a kannabidiol (CBD) jest głównym składnikiem niepsychoaktywnym. Konopie zostały zalegalizowane w USA w 2018 roku z dodatkowymi limitami całkowitej zawartości THC w produktach CBD pochodzących z konopi. Wymogi regulacyjne różnią się w zależności od kraju i stanu; jednak testowanie mocy i wymagania dotyczące profilowania kannabinoidów są wymagane w różnym stopniu.
Wiarygodne i dokładne profilowanie i oznaczanie ilościowe głównych i drugorzędnych kannabinoidów w materiałach roślinnych, ekstraktach i produktach z konopi indyjskich / konopi zapewnia przejrzystość, jednolitość i jakość preparatów.
Nagrodzone kategorie
Twoje źródło rozpuszczalników: Znajdź odpowiednie rozwiązanie dzięki markom Supelco®, SigmaAldrich® i SAFC®, obejmującym zastosowania analityczne, laboratoryjne i biofarmaceutyczne. Zamów online.
Certyfikowane materiały referencyjne: CRM do badań kryminalistycznych, klinicznych, środowiskowych, farmaceutycznych oraz żywności i napojów.
Odkryj szeroki zakres kwasów: Supelco® do analiz, Sigma-Aldrich® dla laboratoriów, SAFC® dla biofarmy. Rozwiązania dostosowane do zróżnicowanych potrzeb.
Zapewniają precyzyjną analizę: Obojętne, certyfikowane fiolki zapobiegają powstawaniu substancji ekstrahowalnych i wymywalnych. Zmniejsz ryzyko dzięki autosamplerowi Supelco®, fiolkom ogólnego przeznaczenia do HPLC, GC/MS, LC/MS.
Rodzaje kannabinoidów
Kannabinoidy to grupa związków terpenofenolowych C21, występujących głównie w konopiach indyjskich Cannabis indica, Cannabis sativa i Cannabis ruderalis. Oddziałują one z receptorami kannabinoidowymi w organizmie, wywołując efekty psychoaktywne i niepsychoaktywne.Kannabinoidy można podzielić na 11 podklas: kannabigerol (typ CBG), (-)-Δ9-tetrahydrokannabinol (typ Δ9-THC), kannabidiol (typ CBD), kannabichromen (typ CBC), kannabinol (typ CBN), (-)-Δ8-tetrahydrokannabinol (typ Δ8-THC), kannabicyklol (typ CBL), kannabinodiol (typ CBND), kannabielozyna (typ CBE), kannabitriol (typ CBT) i inne. Odmiany konopi indyjskich zostały opracowane w celu optymalizacji produkcji THC lub CBD. Efekty farmakologiczne większości innych kannabinoidów nie są dobrze zbadane, ale cieszą się rosnącym zainteresowaniem.
Workflow for Cannabinoid Analysis
Konopie indyjskie są trudnym produktem do analizy, ponieważ zawierają liczne kannabinoidy i terpeny i są dostępne w różnych formach, takich jak kwiaty i koncentraty, żywność i produkty kosmetyczne o różnych stężeniach różnych kannabinoidów. Typowy przepływ pracy dla analizy kannabinoidów obejmuje:
- przygotowanie próbki poprzez ekstrakcję, QuEChERS (szybka, łatwa, tania, skuteczna, wytrzymała i bezpieczna) lub SPE (ekstrakcja do fazy stałej)
- kalibrację przy użyciu wysokiej jakości wzorców odniesienia
- rozdział chromatograficzny i analiza metodami LC lub GC
Przygotowanie próbki konopi
Próbki konopi są niezwykle różnorodne, począwszy od suszonych kwiatów, ekstraktów z konopi, kosmetyków i różnego rodzaju produktów spożywczych. Sama roślina konopi jest złożoną matrycą z licznymi terpenami, kannabinoidami, lipidami, chlorofilem i innymi składnikami. Ekstrakcja rozpuszczalnikowa, QuEChERS i SPE to powszechne metody ekstrakcji i oczyszczania stosowane w przygotowanie próbek produktów z konopi.
Standards and Calibration
Dokładne oznaczenie ilościowe kannabinoidów wymaga użycia precyzyjnych kalibratorów. Czyste wzorce kannabinoidów są często żywiczne, lepkie, wrażliwe na powietrze i trudne w obsłudze. Dlatego też są one często dostarczane w postaci roztworu, pojedynczo lub jako mieszaniny. Wzorce kannabinoidów są często dostarczane w postaci roztworu, pojedynczo lub jako mieszaniny. Certyfikowane materiały referencyjne (CRM) wytwarzane zgodnie z normą ISO 17034 z certyfikowaną dokładnością, niepewnością i identyfikowalnością są wymagane przez wiele państwowych organów regulacyjnych oraz przez akredytowane laboratoria badawcze ISO 17025. Standardy przydatności systemu zapewniają kontrolę metody i rozdzielczość ściśle eluujących kannabinoidów. Jest to szczególnie istotne w przypadku analizy produktów konopnych, gdzie ilość całkowitego THC (THC i THCA) jest ograniczona przepisami.
Analiza HPLC kannabinoidów
HPLC w połączeniu z detekcją UV lub MS jest podstawową techniką stosowaną do analizy potencji komercyjnych konopi indyjskich i konopi. Kolumny C18 i C8 o powierzchownej porowatości/Fused Core® zapewniają szybką separację kannabinoidów w wysokiej rozdzielczości w czasie poniżej 10 minut. Monolityczne kolumny zapewniają wytrzymałość w zastosowaniach o wysokiej przepustowości. Ekonomiczne metody obejmują wykorzystanie metanolu jako organicznej fazy ruchomej. Detekcja UV jest efektywna kosztowo i praktyczna dla wysokowydajnej analizy kannabinoidów. Detekcja MS różnicuje kannabinoidy w oparciu o ich stosunek masy do ładunku (m/z), aby zapewnić specyficzność i selektywność profilowania, charakterystyki i kwantyfikacji. Metody MS wymagają włączenia izotopowo znakowanych wzorców wewnętrznych do analizy ilościowej.
Analiza kannabinoidów metodą GC
Chromatografia gazowa (GC) sprzężona z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID) lub spektrometrem mas (MS) jest również wykorzystywana w testowaniu konopi indyjskich. Wykorzystuje ona czasy pracy wynoszące 20 minut na fazach stacjonarnych o niskiej polarności, takich jak 5% difenyl / 95% dimetylopolisiloksan. Wysokie temperatury stosowane w GC powodują dekarboksylację kwaśnych kannabinoidów (THCA i CBDA). Zawartość kannabinoidów zgłoszona dla analitu jest sumą jego odpowiednich kwaśnych i obojętnych gatunków. Derywatyzacja jest wymagana do oddzielnej analizy kwaśnych i obojętnych kannabinoidów za pomocą GC.
Rodzaje kannabinoidów
Kannabinoidy to grupa związków terpenofenolowych C21, występujących głównie w Cannabis indica, Cannabis sativa i Cannabis ruderalis. Oddziałują one z receptorami kannabinoidowymi w organizmie, wywołując efekty psychoaktywne i niepsychoaktywne.Kannabinoidy można podzielić na 11 podklas: kannabigerol (typ CBG), (-)-Δ9-tetrahydrokannabinol (typ Δ9-THC), kannabidiol (typ CBD), kannabichromen (typ CBC), kannabinol (typ CBN), (-)-Δ8-tetrahydrokannabinol (typ Δ8-THC), kannabicyklol (typ CBL), kannabinodiol (typ CBND), kannabielozyna (typ CBE), kannabitriol (typ CBT) i inne. Odmiany konopi indyjskich zostały opracowane w celu optymalizacji produkcji THC lub CBD. Efekty farmakologiczne większości innych kannabinoidów nie są dobrze zbadane, ale cieszą się rosnącym zainteresowaniem.
Workflow for Cannabinoid Analysis
Konopie indyjskie są trudnym produktem do analizy, ponieważ zawierają liczne kannabinoidy i terpeny i są dostępne w różnych formach, takich jak kwiaty i koncentraty, żywność i produkty kosmetyczne o różnych stężeniach różnych kannabinoidów. Typowy przepływ pracy dla analizy kannabinoidów obejmuje:
- przygotowanie próbki poprzez ekstrakcję, QuEChERS (szybka, łatwa, tania, skuteczna, wytrzymała i bezpieczna) lub SPE (ekstrakcja do fazy stałej)
- kalibrację przy użyciu wysokiej jakości wzorców odniesienia
- rozdział chromatograficzny i analiza metodami LC lub GC
Przygotowanie próbki konopi
Próbki konopi są niezwykle różnorodne, począwszy od suszonych kwiatów, ekstraktów z konopi, kosmetyków i różnego rodzaju produktów spożywczych. Sama roślina konopi jest złożoną matrycą z licznymi terpenami, kannabinoidami, lipidami, chlorofilem i innymi składnikami. Ekstrakcja rozpuszczalnikowa, QuEChERS i SPE to powszechne metody ekstrakcji i oczyszczania stosowane w przygotowanie próbek produktów z konopi.
Standards and Calibration
Dokładne oznaczenie ilościowe kannabinoidów wymaga użycia precyzyjnych kalibratorów. Czyste wzorce kannabinoidów są często żywiczne, lepkie, wrażliwe na powietrze i trudne w obsłudze. Dlatego też są one często dostarczane w postaci roztworu, pojedynczo lub jako mieszaniny. Wzorce kannabinoidów są często dostarczane w postaci roztworu, pojedynczo lub jako mieszaniny. Certyfikowane materiały referencyjne (CRM) wytwarzane zgodnie z normą ISO 17034 z certyfikowaną dokładnością, niepewnością i identyfikowalnością są wymagane przez wiele państwowych organów regulacyjnych oraz przez akredytowane laboratoria badawcze ISO 17025. Standardy przydatności systemu zapewniają kontrolę metody i rozdzielczość ściśle eluujących kannabinoidów. Jest to szczególnie istotne w przypadku analizy produktów konopnych, gdzie ilość całkowitego THC (THC i THCA) jest ograniczona przepisami.
Analiza HPLC kannabinoidów
HPLC w połączeniu z detekcją UV lub MS jest podstawową techniką stosowaną do analizy potencji komercyjnych konopi indyjskich i konopi. Kolumny C18 i C8 o powierzchownej porowatości/Fused Core® zapewniają szybką separację kannabinoidów w wysokiej rozdzielczości w czasie poniżej 10 minut. Monolityczne kolumny zapewniają wytrzymałość w zastosowaniach o wysokiej przepustowości. Ekonomiczne metody obejmują wykorzystanie metanolu jako organicznej fazy ruchomej. Detekcja UV jest efektywna kosztowo i praktyczna dla wysokowydajnej analizy kannabinoidów. Detekcja MS różnicuje kannabinoidy w oparciu o ich stosunek masy do ładunku (m/z), aby zapewnić specyficzność i selektywność profilowania, charakterystyki i kwantyfikacji. Metody MS wymagają włączenia izotopowo znakowanych wzorców wewnętrznych do analizy ilościowej.
Analiza kannabinoidów metodą GC
Chromatografia gazowa (GC) sprzężona z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID) lub spektrometrem mas (MS) jest również wykorzystywana w testowaniu konopi indyjskich. Wykorzystuje ona czasy pracy wynoszące 20 minut na fazach stacjonarnych o niskiej polarności, takich jak 5% difenyl / 95% dimetylopolisiloksan. Wysokie temperatury stosowane w GC powodują dekarboksylację kwaśnych kannabinoidów (THCA i CBDA). Zawartość kannabinoidów zgłoszona dla analitu jest sumą jego odpowiednich kwaśnych i obojętnych gatunków. Derywatyzacja jest wymagana do oddzielnej analizy kannabinoidów kwasowych i obojętnych metodą GC.
Odwiedź naszą wyszukiwarkę dokumentów, aby znaleźć arkusze danych, certyfikaty i dokumentację techniczną.
Powiązane artykuły
- A complete workflow for the HPLC separation of 17 cannabinoids in different cannabis products using Ascentis® Express C18 Column in a shorter run time with retention time stability. Learn more here.
- An overview of gradient HPLC-based analysis of cannabinoids, optimized for key method parameters such as column temperature, mobile phase pH, and methanol as low-cost organic modifier. Learn more here.
- Several different HPLC method options are explored for the efficient and time effective analysis of cannabinoids in a sample of hemp flower. The differences between gradient and isocratic analyses are explored, and the two methods are compared in determining the weight percentage of cannabinoids.
- CRM kannabinoidów z certyfikatem ISO, THC i THCA, dostępne jako pojedyncze składniki lub mieszanki, do dokładnego testowania mocy.
- HPLC oddziela octan witaminy E, THC i CBD w produktach vape, zapewniając dokładną analizę dostępnych na rynku płynów vape.
- Zobacz wszystkie (11)
Powiązane protokoły
- Rapid potency testing of marijuana-infused edibles using LC/MS on a biphenyl stationary phase detected eleven cannabinoids.
- Separacja HPLC 17 ważnych kannabinoidów, w tym CBD, delta 9 THC i THCA. Przeczytaj notę aplikacyjną.
- Miareczkowanie Karla Fischera zapewnia dokładne oznaczenie zawartości wody w próbkach konopi w porównaniu z metodą strat podczas suszenia.
- Zobacz wszystkie (3)
Znajdź więcej artykułów i protokołów
Jak możemy pomóc
W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o przesłanie prośby o wsparcie klienta
lub rozmowę z naszym zespołem obsługi klienta:
Email custserv@sial.com