Woda dla chemii analitycznej
Chemia analityczna obejmuje różne wysoce czułe techniki stosowane do identyfikacji składu chemicznego lub właściwości próbki. Techniki te obejmują HPLC, LC-MS, ICP-MS i chromatografię jonową (IC). Dokładność i powtarzalność wyników tych analiz zależy w dużej mierze od systemu detekcji oraz jakości i czystości odczynników. Przede wszystkim woda odczynnikowa musi być wolna od mierzonego analitu, a także wolna od zanieczyszczeń, które mogą zakłócać działanie instrumentu analitycznego. Poniżej znajdziesz produkty i informacje, które pomogą Ci uniknąć zanieczyszczeń i wybrać optymalną jakość wody i system oczyszczania wody do wrażliwych zastosowań chemicznych.
Nagrodzone kategorie
Systemy Milli-Q® oferują innowacyjne technologie oczyszczania wody opracowane z myślą o potrzebach badawczych laboratoriów, celach zrównoważonego rozwoju i innych ważnych wymaganiach.
Od pojedynczego laboratorium do całego budynku, centralne systemy oczyszczania wody Milli-Q® są połączonymi, wysokowydajnymi urządzeniami, które mogą niezawodnie zaspokoić wszystkie potrzeby w zakresie oczyszczonej wody.
Znajdź wkłady, lampy UV, filtry i polerki do swojego systemu wodnego. Zalety korzystania z oryginalnych materiałów eksploatacyjnych Milli-Q: gwarancja jakości wody, funkcje zrównoważonego rozwoju (nowa nasadka spustowa, lampy niezawierające Hg). Zaprojektowane z myślą o idealnym dopasowaniu.
Akcesoria do systemów wodnych Milli-Q® zaspokajają specyficzne potrzeby laboratoriów, poprawiając bezpieczeństwo, jakość wody i produktywność przy jednoczesnym oszczędzaniu miejsca na stole.
Wpływ jakości wody na techniki chemii analitycznej
Jako jeden z najczęściej używanych odczynników, oczyszczona woda odgrywa znaczącą rolę w laboratoriach na całym świecie. Jest używana do prostych zadań, takich jak płukanie naczyń szklanych, i odgrywa kluczową rolę w wielu technikach analitycznych, takich jak AAS, ICP-MS, (U)HPLC, chromatografia jonowa, miareczkowanie, a także spektroskopia UV/Vis. Należy zachować szczególną ostrożność, aby wybrać odpowiednią jakość wody dla danego zastosowania, ponieważ zanieczyszczenia, takie jak metale ciężkie, substancje organiczne, cząsteczki, chlor i bakterie, mogą mieć wpływ na analizy. Nawet bardzo niskie zanieczyszczenie mierzonego analitu może potencjalnie zakłócać wyniki, powodując szum tła i zmniejszoną czułość metody.
Wpływ jakości wody na analizy organiczne (np. HPLC, LC-MS)
Chromatografowie dokładają wszelkich starań, aby zapewnić czystość soli i rozpuszczalników organicznych stosowanych do przygotowania fazy ruchomej, jakość wody jest często uważana za oczywistą. Zanieczyszczenia organiczne w wodzie mogą znacząco wpływać na analizy HPLC i LC-MS, powodując wysoki szum tła, dryfujące linie bazowe i piki widmowe, które zakłócają identyfikację i kwantyfikację docelowych analitów. Inne zanieczyszczenia, na które należy uważać, obejmują jony nieorganiczne, które mogą generować addukty. Cząsteczki i bakterie mogą dostać się do kolumny i fryty, zwiększając przeciwciśnienie lub uszkadzając pompy i wtryskiwacze. Bakterie mogą uwalniać organiczne produkty uboczne, potęgując problemy powodowane przez zanieczyszczenia organiczne. Używanie wysokiej jakości ultraczystej wody o niskiej całkowitej zawartości węgla organicznego (TOC ≤ 5 ppb) i wysokiej rezystywności (18,2 MOhm.cm) ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia tych problemów i zapewnienia wiarygodnych i dokładnych wyników.
Wpływ jakości wody na analizy pierwiastkowe
Zanieczyszczenia wody mogą znacząco wpływać na bardzo czułe analizy pierwiastkowe, w tym ICP-MS, ICP-OES i spektroskopię absorpcji atomowej (AAS), wprowadzając zakłócenia, które wpływają na dokładność i czułość analiz próbek. W szczególności zanieczyszczenia nieorganiczne mogą powodować błędną kwantyfikację analitów. Zanieczyszczenia wody, takie jak cząstki lub substancje organiczne, mogą również tworzyć osady w elementach przyrządu i prowadzić do częstszej potrzeby czyszczenia i konserwacji przyrządu.
Jakość wody powinna być dostosowana do uzyskania oczekiwanych i wymaganych limitów wykrywalności z zakresu od ppb do sub-ppt. Używanie ultraczystej wody, która jest wolna od zanieczyszczeń, pozwoli uniknąć zakłóceń analizowanych pierwiastków i ochroni instrumenty analityczne przed zanieczyszczeniem, zapewniając w ten sposób dokładność i precyzję wszelkich pomiarów oraz zwiększoną wydajność.
Odwiedź naszą wyszukiwarkę dokumentów, aby znaleźć arkusze danych, certyfikaty i dokumentację techniczną.
Powiązane artykuły
- See the data showing how Milli-Q® ultrapure water meets the stringent purity requirements for reliable trace element analyses of environmental samples.
- Compare RO vs. EDI vs. ion exchange resins to remove silica from water for silica-sensitive applications (e.g. microelectronics, testing chambers, autoclaves, sterilizers, …).
- Technical article on Selecting the Right Water Purification System
- W niniejszym badaniu dokonano przeglądu przydatności wody ultraczystej do analizy IC wody pitnej. Oceniono jony nieorganiczne i produkty uboczne dezynfekcji (DBP).
- Elemental impurities in pharmaceutical products must be monitored and controlled at all stages of development and production. Ultrapure water produced by a Milli-Q® water system is recommended for ICP-MS and ICP-OES trace element analyses.
- Zobacz wszystkie (1)
Znajdź więcej artykułów i protokołów
Jak możemy pomóc
W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o przesłanie prośby o wsparcie klienta
lub rozmowę z naszym zespołem obsługi klienta:
Email custserv@sial.com
lub zadzwoń +1 (800) 244-1173
Dodatkowe wsparcie
- Lab Water Solutions Support
Receive professional assistance in identifying the optimal water solution for your laboratory.