Odblokowanie biodostępności: Mezoporowaty nośnik leku dla stabilnych preparatów amorficznych
WEBINAR
Rozpuszczalność leków jest kluczową kwestią w opracowywaniu formulacji, a wiele związków jest zagrożonych z powodu słabej biodostępności po podaniu doustnym. Zwiększenie rozpuszczalności jest głównym wyzwaniem zarówno dla nowych substancji chemicznych, jak i istniejących leków. Mezoporowata krzemionka oferuje rozwiązanie poprzez wykorzystanie adsorpcji molekularnej i stabilizacji sterycznej w jej nanozamkniętych porach, w celu stworzenia stabilnych i skutecznych amorficznych formulacji. Podejście to jest obiecujące dla poprawy biodostępności słabo rozpuszczalnych aktywnych składników farmaceutycznych (API). Sesja obejmie mechanistyczne podstawy mezoporowatej krzemionki, w tym ładowanie w skali laboratoryjnej i potencjał skalowania, wraz z in vitro i in vivo studiami przypadków demonstrującymi jej skuteczność dla typowych związków BCS II.
W tym webinarium dowiesz się:
- Przegląd tego, jak technologia mezoporowatej krzemionki skutkuje stabilnymi i skutecznymi preparatami amorficznymi
- Metody ładowania na mezoporowatą krzemionkę i ich wydajność
- Studia przypadków in vitro i in vivo działania preparatów mezoporowatej krzemionki
- W jaki sposób mezoporowata krzemionka może zmniejszyć ryzyko rekrystalizacji słabych substancji szklistych.
Pharma and biopharma manufacturing
- Liquid Formulation Strategies
Czas trwania:1h
Język:English
Sesja 1:pokazane January 21, 2025