Merck
W237108
Sigma-Aldrich
Benzyl ether
≥98%, FCC, FG
Synonim(y):
Dibenzyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5CH2)2O
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
198.26
Numer FEMA:
2371
Beilstein:
1911156
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2150
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
3.004
NACRES:
NA.21
Agency:
follows IFRA guidelines
Pozwól nam pomóc
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.561 (lit.)
bp
298 °C (lit.)
mp
1.5-3.5 °C (lit.)
gęstość
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
dibenzyl ether
Organoleptyczne
fruity; floral; sweet
ciąg SMILES
C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
Klucz InChI
MHDVGSVTJDSBDK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dibenzyl ether is a flavor and fragrance volatile used in the food and fragrance industry.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzyl ether
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
278.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
137 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)