Oznaczanie pH mleka i przetworów mlecznych
Wyznaczanie pH za pomocą smartfona po reakcji z związanym chemicznie wskaźnikiem pH
Wprowadzenie
Określenie pH mleka ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania jakości, bezpieczeństwa i produkcji wyrobów mleczarskich. Świeże mleko zazwyczaj wykazuje pH w zakresie od 6,7 do 6,9. Wszelkie znaczące odchylenia od tego zakresu mogą wskazywać na zepsucie lub zanieczyszczenie. W miarę psucia się mleka, pH ma tendencję do obniżania się z powodu produkcji kwasu mlekowego przez bakterie, sygnalizując, że mleko jest kwaśne i nie nadaje się do spożycia. Jednak ze względu na przetwarzanie, produkty mleczne, takie jak jogurt, charakteryzują się niższym zakresem pH, zwykle między 4,0 a 4,6, podczas gdy produkcja sera jest zoptymalizowana w zakresie pH od 4,6 do 4,8.
Paski wskaźnikowe pH zapewniają łatwe i ekonomiczne narzędzie do określania ogólnego pH mleka i produktów mlecznych, takich jak jogurt, śmietana i maślanka. Aplikacja MQuant® StripScan może wyeliminować zgadywanie z pracy w branży mleczarskiej. Zaprojektowana jako uzupełnienie uniwersalnych pasków wskaźnikowych MQuant® pH 0-14, nasza bezpłatna, innowacyjna aplikacja prowadzi użytkownika przez proces testowania, odczytuje wyniki za pomocą aparatu mobilnego, a następnie zapisuje i wizualizuje pomiary. Korzystając z aplikacji MQuant® StripScan w połączeniu z uniwersalnymi paskami wskaźnikowymi MQuant® pH 0-14, można uzyskać szybkie pomiary półilościowe do bezpośredniej kontroli procesu z natychmiastowymi wynikami umożliwiającymi szybkie podejmowanie decyzji.
Niniejsza nota aplikacyjna opisuje oznaczanie poziomu pH mleka i produktów mlecznych przy użyciu pasków MQuant® pH 0-14 Universal Indicator w połączeniu z aplikacją MQuant® StripScan.
Odczynniki, przyrządy i materiały
Odczynniki
- MQuant® Paski wskaźnikowe pH 0-14 Wskaźnik uniwersalny (1.09535)
Akcesoria
- Karta MQuant® (dołączona do pudełka z paskami testowymi)
- Aplikacja MQuant® StripScan (do pobrania przez Apple App Store lub Google Play Store)
Analiza próbki
W celu przeprowadzenia analizy wykonaj następujące czynności:
- Uruchom aplikację.
- Przygotuj pasek testowy wskaźnika pH MQuant® i kartę MQuant®.
- Zanurz pasek testowy w nierozcieńczonej próbce (15 - 25 °C) na około 2 sekundy, upewniając się, że strefa reakcyjna jest całkowicie zanurzona.
- Wyjmij pasek z próbki i w razie potrzeby szybko przepłucz strefy reakcyjne wodą destylowaną, aby usunąć przylegającą próbkę, np, jeśli używany jest jogurt.
- Usuń nadmiar płynu z paska i osusz tylną stronę paska za pomocą ręcznika papierowego.
- Wybierz parametr pH (1.09535) w aplikacji. Odczekaj 15 sekund, aż kolor paska pH całkowicie się zmieni (na ekranie wyświetlane jest odliczanie, które rozpoczyna się natychmiast po wybraniu parametru pH).
- Tuż przed końcem odliczania umieść pasek testowy na karcie MQuant®.
- Po upływie czasu oczekiwania umieść kartę MQuant® z paskiem testowym w wizjerze na ekranie telefonu i ustaw aparat wzdłuż punktów odniesienia.
- Zdjęcie jest automatycznie przechwytywane przez aparat smartfona.
- Wynik jest wyświetlany na ekranie.
Wyniki
Porównanie z oceną wizualną, testem pH Reflectoquant® (1.16894) i elektrodą pH przedstawiono w Tabeli 1.
Tabela 1. Porównanie StripScan, wizualnego i reflektometrycznego odczytu paska pH z odczytem elektrody pH dla mleka i przetworów mlecznych (produkty mleczne)
Tabela 1.
Więcej informacji
- MQuant® StripScan zobacz SigmaAldrich.com/mquant-stripscan
- Paski testowe wskaźnika pH MQuant® patrz SigmaAldrich.com/phtests
- Aplikacje patrz SigmaAldrich.com/wfa-applications
- Artykuł: Testowanie napojów za pomocą aplikacji mobilnej MQuant® StripScan