Metoda rozpuszczania kwasu foliowego USP
Tabletki z kwasem foliowym (USP)
Kwas foliowy lub folian jest klasyfikowany jako witamina z grupy B (B9).
Kwas foliowy jest wytwarzany syntetycznie i stosowany w żywności wzbogaconej i suplementach.
Folian jest przekształcany przez ludzi w dihydrofolian (kwas dihydrofoliowy), tetrahydrofolian (kwas tetrahydrofoliowy) i inne pochodne, które mają różne aktywności biologiczne.
Testy rozpuszczania leku zostały przeprowadzone zgodnie z warunkami eksperymentalnymi zawartymi w monografii USP37-NF32 dla tabletek kwasu foliowego (przy użyciu izokratycznej metody HPLC z kolumnami RP-18, a tym samym skalowalnymi).
Przepisano kolumnę 250x4,6 mm z wypełnieniem L1 pracującą z prędkością 1,0 ml/min. Aby poprawić przepustowość próbki, przenieśliśmy tę metodę na kolumnę monolityczną o długości 100x4,6 mm.
Nowa metoda okazała się szybsza, miała lepszą rozdzielczość chromatograficzną, niższe ciśnienie wsteczne kolumny i nadal spełniała wszystkie kryteria wydajności metody w porównaniu z zalecaną kolumną.
Rozpuszczanie <711> HPLC
Test 1
Medium: Woda; 500 ml
Aparat 2: 50 obr/min
Czas: 45 min
Roztwór wzorcowy: Roztwór o znanym stężeniu USP Folic Acid RS, skorygowany o zawartość wody, w Medium
Roztwór próbki: Przefiltrowana porcja badanego roztworu, w razie potrzeby odpowiednio rozcieńczona Medium
Analiza
Próbki: Roztwór wzorcowy i roztwór próbki
Postępować zgodnie z instrukcjami testu, wprowadzając wszelkie niezbędne modyfikacje.
Obliczyć procent oznaczonej ilości rozpuszczonego kwasu foliowego (C19H19N7O6):
Wynik = (rU/rS) × (CS×D×V/L) × 100
rU = powierzchnia piku kwasu foliowego z roztworu próbki
rS = powierzchnia piku kwasu foliowego z roztworu wzorcowego
CS = stężenie kwasu foliowego USP RS w roztworze wzorcowym (mg/ml)
D = współczynnik rozcieńczenia dla roztworu próbki
V = objętość pożywki, 500 ml
L = oznaczenie na etykiecie (mg/tabletka)
Test
Faza ruchoma: Przenieść 35,1 g nadchloranu sodu i 1,40 g jednozasadowego fosforanu potasu do kolby pomiarowej o pojemności 1 l. Dodać 7,0 ml 1 N wodorotlenku potasu i 40 ml metanolu, rozcieńczyć wodą do pełnej objętości i wymieszać. Dostosować za pomocą 1 N wodorotlenku potasu lub kwasu fosforowego do pH 7,2.
Rozcieńczalnik: Roztwór wodny zawierający 2 mL wodorotlenku amonu i 1 g nadchloranu sodu na 100 mL
Roztwór odpowiedni dla systemu: 0,2 mg/ml każdego z USP Folic Acid RS i USP Folic Acid Related Compound A
RS w rozcieńczalniku. [Przed użyciem przepuścić przez filtr o wielkości porów 1 μm lub drobniejszy. Roztwór wzorcowy: 0,20 mg/ml kwasu foliowego USP RS, skorygowane o zawartość wody w rozcieńczalniku
Roztwór próbki: Równoważny 0,2 mg/ml kwasu foliowego, z NLT 20 sproszkowanych tabletek w rozcieńczalniku; delikatnie wstrząsnąć, aby wspomóc rozpuszczanie, i przefiltrować, odrzucając pierwszą porcję.
System chromatograficzny (patrz Chromatografia 621, Przydatność systemu.)
Detektor: UV 254 nm
Kolumna: 250x4,6 mm; pakowanie L1
Przepływ: 1 mL/min
Objętość iniekcji: 25 μL
Wymóg odpowiedniości systemu
Rozdzielczość NLT 3,6 między związkiem A związanym z kwasem foliowym a kwasem foliowym
Chromolith® HighResolution RP-18 endcapped
Dane chromatograficzne: Standard
Wynik (%) = (rU/rS) × (CSx D x V/L) ×V× 100
Tolerancja: NLT 75% (Q) oznaczonej ilości kwasu foliowego ulega rozpuszczeniu.