Merck
Strona głównaAnaliza obrazowania i obrazowanie żywych komórekProtokół barwienia błękitem toluidyny dla wkładów hodowlanych Millicell®
Protokół barwienia błękitem toluidyny dla wkładów hodowlanych Millicell®
Błękit toluidyny jest podstawowym tiazynowym barwnikiem metachromatycznym, który wiąże się z materiałem jądrowym tkanek o wysokiej zawartości DNA i RNA i jest stosowany do selektywnego barwienia kwaśnych składników tkanek, takich jak karboksylany, siarczany i rodniki fosforanowe. Ten skuteczny środek barwiący jest stosowany do identyfikacji rozwoju i akumulacji macierzy chrząstki, proteoglikanów do izolacji i hodowli mezenchymalnych komórek macierzystych z kości zbitej myszy.
Materiały
  • Płytki lub wkładki Millicell®
  • Milli-Q® woda
  • Millex®- GP jednostka filtrująca (Nr produktu. SLGP033RS)
  • Błękit toluidynowy (nr produktu 89640)
  • 3% aldehyd glutarowy w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami (PBS)
  • Triton X-100, 0.5 % 
Metoda barwienia błękitem toluidyny
  1. Przygotować 0.3% roztwór (w gramach) błękitu toluidyny w wodzie Milli-Q®, wymieszać i przefiltrować przez filtr Millex®-GP.
  2. Wyjmij wkład Millicell® z płytki i delikatnie przemyj PBS w celu usunięcia pożywki wzrostowej.
  3. Utrwal komórki przez 15 minut 3% aldehydem glutarowym w PBS.
  4. Delikatnie przepłucz wodą Milli-Q®. Powtórzyć dwukrotnie.
  5. Permeabilizować komórki 0,5% Tritonem X-100 przez 5 minut.
  6. Delikatnie spłukać wodą Milli-Q®. Powtórzyć dwukrotnie.
  7. Nałożyć barwnik na apikalną stronę błony przez 30-60 sekund.
  8. Obserwować jako mokry montaż.