Merck
Strona głównaKultura tkanek roślinnychTiosiarczan srebra - protokół hodowli tkanek roślinnych
Tiosiarczan srebra - protokół hodowli tkanek roślinnych
Przygotować 0,1 M roztwór podstawowy tiosiarczanu sodu (STS) przez rozpuszczenie 1.58 g tiosiarczanu sodu  (nr produktu  S7026) w 100 ml wody. Przygotuj 0,1 M roztwór podstawowy azotanu srebra rozpuszczając 1.7 g azotanu srebra  (nr produktu  S7276) w 100 ml wody. Przechowuj roztwory podstawowe w ciemności, aż będą potrzebne do przygotowania STS.
Ogólnie rzecz biorąc, STS jest przygotowywany w stosunku molowym między srebrem a tiosiarczanem wynoszącym odpowiednio 1:4. Prawie całe srebro obecne w roztworze występuje w postaci [Ag(S2O3)2]3-, aktywnego kompleksu hamującego efekt etylenu.
Przygotuj 0.02 M STS powoli wlewając 20 ml 0,1 M roztworu podstawowego azotanu srebra do 80 ml 0,1 M roztworu podstawowego tiosiarczanu sodu. STS może być przechowywany w lodówce przez okres do miesiąca. Zaleca się jednak przygotowanie STS tuż przed użyciem.