Merck
Strona głównaOczyszczanie białekOczyszczanie białek znakowanych białkiem A
Oczyszczanie białek znakowanych białkiem A
Rekombinowane znakowane białka zawierające znacznik białka A mogą być oczyszczane na IgG Sepharose® 6 Fast Flow. Podłoże AC jest oparte na matrycy Sepharose® 6 Fast Flow, z kowalencyjnie sprzężoną ludzką IgG. Charakterystyka mechaniczna tego podłoża Fast Flow pozwala na stosowanie dużych prędkości przepływu (do 400 cm/h) do szybkiego i wygodnego jednoetapowego oczyszczania koniugatów białkowych znakowanych białkiem A, wytwarzanych w prokariotycznych systemach ekspresyjnych. Do 2 mg/ml białka A może być związane z ligandem przy pH 7,5.
IgG Sepharose® 6 Fast Flow nadaje się również do oczyszczania tandemowego (TAP) kompleksów białkowych.
Alternatywnym eluentem jest 0,1 M glicyna-HCl, pH 3,0. Do elucji można również stosować środki chaotropowe.
Charakterystykę IgG Sepharose® 4 Fast Flow przedstawiono w Tabeli 1.
.
* Krótkoterminowy odnosi się do przedziału pH dla procedur regeneracji, czyszczenia na miejscu i odkażania. Długoterminowy odnosi się do przedziału pH, w którym pożywka jest stabilna przez długi okres czasu bez negatywnego wpływu na jej późniejszą wydajność chromatograficzną.
Wykonywanie separacji przy użyciu IgG Sepharose® 6 Fast Flow
Purifikacja
  1. Zapakuj kolumnę (Characteristics of Dextrin Sepharose High Performance products) i przemyć co najmniej 5 objętościami buforu wiążącego.
  2. Wyrównać kolumnę za pomocą około 5 objętości buforu wiążącego.
  3. Płukać 2-3 objętościami kwasu octowego, a następnie 5 objętościami buforu wiążącego.
  4. Nałożyć próbkę.
  5. Płukać 10 objętościami buforu wiążącego.
  6. Płukać 2 objętościami buforu płuczącego lub do momentu, gdy w eluencie nie pojawi się żaden materiał (określony przez absorbancję UV przy A280 nm).
  7. Elutować 2-5 objętościami buforu elucyjnego.*
  8. Natychmiast ponownie wyrównać kolumnę buforem wiążącym, aż eluent osiągnie pH 7,0 (IgG może ulec denaturacji, jeśli pozostanie w niższym pH).
* Ponieważ warunki elucji są dość trudne, zaleca się zebranie frakcji do buforu neutralizującego (60 µL - 200 µL 1 M Tris-HCl, pH 9.0 na ml frakcji), tak aby końcowe pH frakcji było w przybliżeniu neutralne.
Ta metoda, choć daje stężony eluat, może być stosowana tylko wtedy, gdy produkt fuzji jest stabilny w warunkach kwasowych.
Przykład zastosowania
Chromatogram próbki pobranej w jednym punkcie czasowym podczas fermentacji
Rysunek 1.Chromatogram próbki pobranej w jednym punkcie czasowym podczas fermentacji. (B) Wyniki automatycznego monitorowania stężenia produktu podczas fermentacji. Stężenie ZZ-IGF-1 jest określane przez integrację piku ZZ-IGF-1 uzyskanego podczas każdej analizy chromatograficznej. Gęstość bakterii jest mierzona ręcznie przy A600 nm.
Stabilność chemiczna
Unikać środków redukujących, takich jak 2-merkaptoetanol lub DTT, ponieważ mogą one zakłócać wiązania disiarczkowe w ligandzie IgG.
Przechowywanie
Płukać 5 objętościami kolumny 20% etanolu o neutralnym pH i przechowywać w temperaturze od +4 °C do +8 °C.