Przygotowanie próbki do chromatografii wykluczania wielkością
Próbki do oczyszczania chromatograficznego powinny być czyste i wolne od cząstek stałych. Proste kroki w celu oczyszczenia próbki przed rozpoczęciem oczyszczania pozwolą uniknąć zatykania kolumny, mogą zmniejszyć potrzebę rygorystycznych procedur płukania i mogą wydłużyć żywotność medium chromatograficznego.
Procedury ekstrakcji próbek i wybór buforów, dodatków i detergentów są w dużej mierze określane przez źródło materiału, stabilność cząsteczki docelowej, techniki chromatograficzne, które zostaną zastosowane, oraz zamierzone zastosowanie produktu. Tematy te zostały omówione w sposób ogólny w Podręczniku oczyszczania białek, a bardziej szczegółowo w zależności od cząsteczki docelowej w Podręczniku białek rekombinowanych i Podręczniku oczyszczania przeciwciał, dostępnych w firmie Cytiva.
Oczyszczanie próbek
Wirowanie i filtracja są standardowymi technikami laboratoryjnymi służącymi do oczyszczania próbek i są rutynowo stosowane podczas pracy z małymi próbkami.
Zaleca się odwirowanie i przefiltrowanie każdej próbki bezpośrednio przed oczyszczaniem chromatograficznym.
Wirowanie
Wirowanie usuwa lipidy i cząstki stałe, takie jak resztki komórek. Jeśli po odwirowaniu próbka nadal nie jest klarowna, użyj bibuły filtracyjnej lub filtra 5 μm jako pierwszego etapu i jednego z poniższych filtrów jako filtra drugiego etapu.
- W przypadku małych objętości próbek lub białek, które adsorbują się na filtrach, odwiruj przy 10 000 × g przez 15 min.
- W przypadku lizatów komórkowych odwiruj przy 40 000 do 50 000 × g przez 30 min.
- Próbki surowicy można przefiltrować przez watę szklaną po odwirowaniu, aby usunąć wszelkie pozostałe lipidy.
Filtracja
Filtracja usuwa cząstki stałe. Filtry membranowe, które zapewniają najmniejszą ilość niespecyficznego wiązania białek, składają się z octanu celulozy lub PVDF.
Do przygotowania próbki przed chromatografią należy wybrać rozmiar porów filtra w stosunku do rozmiaru kulek medium chromatograficznego (Tabela A3.1).
W przypadku filtrów membranowych, należy wybrać rozmiar porów filtra w stosunku do rozmiaru kulek medium chromatograficznego (Tabela A3.1).
Sprawdź odzysk białka docelowego w przebiegu testowym. Niektóre białka mogą adsorbować się niespecyficznie na powierzchniach filtrów.
Desalt
Denaturacja
.Szczegóły zaczerpnięto z: Scopes R.K., Protein Purification, Principles and Practice, Springer, (1994), J.C. Janson and L. Rydén, Protein Purification, Principles, High Resolution Methods and Applications, 2nd ed. Wiley Inc, (1998) i innych źródeł.
Precypitacja i solubilizacja
Specyficzne etapy przygotowania próbki mogą być wymagane, jeśli wiadomo, że surowa próbka zawiera zanieczyszczenia, takie jak lipidy, lipoproteiny lub czerwień fenolowa, które mogą gromadzić się na kolumnie. Przygotowanie próbki może być również wymagane, jeśli pewne duże zanieczyszczenia, takie jak białka luzem, muszą zostać usunięte przed jakimkolwiek etapem chromatograficznym.
Frakcyjne wytrącanie jest czasami stosowane w skali laboratoryjnej w celu usunięcia dużych zanieczyszczeń, ale generalnie nie jest wymagane w oczyszczaniu białek znakowanych powinowactwem. W niektórych przypadkach precypitacja może być przydatna jako połączony etap zatężania i oczyszczania białek.
Techniki precypitacji oddzielają frakcje na zasadzie zróżnicowanej rozpuszczalności. Na przykład, ponieważ gatunki białek różnią się stopniem hydrofobowości, zwiększone stężenie soli może wzmocnić oddziaływania hydrofobowe między białkami i spowodować wytrącanie. Wytrącanie frakcyjne może być stosowane do usuwania dużych zanieczyszczeń na trzy różne sposoby, jak pokazano na Rysunku A3.1.
Rysunek A3.1.Trzy sposoby wykorzystania wytrącania.
Na techniki wytrącania może mieć wpływ temperatura, pH i stężenie próbki.
Parametry te muszą być kontrolowane, aby zapewnić powtarzalne wyniki.
Większość technik wytrącania nie nadaje się do przygotowania na dużą skalę.
W przypadku wytrącania na dużą skalę, parametry te muszą być kontrolowane.
Szczegóły zaczerpnięte z: Scopes R.K., Protein Purification, Principles and Practice, Springer, (1994), J.C. Janson and L. Rydén, Protein Purification, Principles, High Resolution Methods and Applications, 2nd ed. Wiley Inc, (1998).
Wytrącanie siarczanem amonu
Wytrącanie siarczanem amonu jest często stosowane do wstępnego zatężania i oczyszczania próbek. Wraz ze wzrostem stężenia soli, białka zaczną się "wysalać". Różne białka wysalają się w różnych stężeniach, a proces ten można wykorzystać do usunięcia zanieczyszczających białek z surowego ekstraktu. Stężenie soli należy zoptymalizować w celu usunięcia zanieczyszczeń, a nie pożądanego białka. Dodatkowy etap ze zwiększonym stężeniem soli powinien następnie wytrącić docelowe białko. Jeśli docelowe białko nie może być bezpiecznie wytrącone i ponownie rozpuszczone, należy zastosować tylko pierwszy etap. HIC jest często doskonałym kolejnym etapem oczyszczania, ponieważ próbka zawiera już wysokie stężenie soli i może być stosowana bezpośrednio na kolumnie HIC przy niewielkim lub żadnym dodatkowym przygotowaniu. Podwyższony poziom soli zwiększa interakcję między hydrofobowymi składnikami próbki a medium chromatograficznym.
Roztwory potrzebne do wytrącania:
- Nasycony roztwór siarczanu amonu (dodać 100 g siarczanu amonu do 100 ml wody destylowanej, mieszać do rozpuszczenia).
- 1 M Tris-HCl, pH 8.0.
- Bufor do pierwszego etapu oczyszczania.
Niektóre białka mogą zostać uszkodzone przez siarczan amonu. Należy zachować ostrożność podczas dodawania krystalicznego siarczanu amonu: wysokie lokalne stężenia mogą spowodować zanieczyszczenie osadu niepożądanymi białkami.
Dla rutynowego, powtarzalnego oczyszczania należy unikać wytrącania za pomocą siarczanu amonu na korzyść chromatografii.
Ogólnie rzecz biorąc, wytrącanie rzadko jest skuteczne w przypadku stężeń białka poniżej 1 mg/ml.
- Filtr (0.45 μm) lub odwiruj próbkę (10 000 × g w 4 °C).
- Dodaj 1 część 1 M Tris-HCl, pH 8,0 do 10 części objętości próbki, aby utrzymać pH.
- Delikatnie wymieszaj. Dodaj roztwór siarczanu amonu, kropla po kropli. Dodać do 50% nasycenia*. Mieszać przez 1 godzinę.
- Wirować przez 20 minut z prędkością 10 000 × g.
- Usuń supernatant. Przemyć osad dwukrotnie przez ponowne zawieszenie w równej objętości roztworu siarczanu amonu o tym samym stężeniu (tj. roztworu, który nie rozpuści ponownie wytrąconego białka ani nie spowoduje dalszego wytrącania). Ponownie odwirować.
- Rozpuścić osad w niewielkiej objętości buforu, który ma być użyty w następnym kroku.
- Siarczan amonu jest usuwany podczas etapów klarowania/wymiany buforowej z Sephadex G-25 przy użyciu kolumn odsalających (patrz Rozdział 5).
*Procentowe nasycenie może być regulowane w celu wytrącenia docelowej cząsteczki lub wytrącenia zanieczyszczeń.
Ilość siarczanu amonu wymagana do osiągnięcia danego stopnia nasycenia różni się w zależności od temperatury. Tabela A3.4 pokazuje ilości wymagane w temperaturze 20 °C.
Usuwanie lipoprotein
Lipoproteiny i inny materiał lipidowy mogą szybko zatykać kolumny chromatograficzne i zaleca się ich usunięcie przed rozpoczęciem oczyszczania. Środki strącające, takie jak siarczan dekstranu i poliwinylopirolidyna, opisane w części Strącanie frakcyjne, są zalecane do usuwania wysokich poziomów lipoprotein z próbek takich jak płyn puchlinowy.
Próbki należy odwirować, aby uniknąć ryzyka niespecyficznego wiązania cząsteczki docelowej z filtrem.
Próbki takie jak surowica można przefiltrować przez watę szklaną w celu usunięcia pozostałych lipidów.
Próbki takie jak płyn puchlinowy można przefiltrować przez watę szklaną w celu usunięcia pozostałych lipidów.