Rozdzielanie kwasów organicznych za pomocą 100% wodnej fazy ruchomej przy użyciu kolumny HPLC Ascentis® Express AQ-C18
KWASY ORGANICZNE W ŻYWNOŚCI I ICH ANALIZA
Kwasy organiczne są naturalnie obecne w wielu produktach spożywczych, w tym w owocach, warzywach i winie. Co więcej, są one również powszechnie stosowane w przemyśle spożywczym jako konserwanty i stabilizatory. Oprócz metod analitycznych obejmujących reakcję kolorymetryczną i testy enzymatyczne, techniki chromatograficzne umożliwiają jednoczesną analizę większości kwasów organicznych. HPLC jest najpopularniejszą metodą analizy kwasów organicznych ze względu na jej prostotę, szybkość i stabilność. W związku z tym opracowano metodę HPLC do jednoczesnej analizy dziewięciu kwasów organicznych.
Niniejsza aplikacja ilustruje rozdział dziewięciu polarnych kwasów organicznych (Rysunek 1) na kolumnie Ascentis Express® AQ-C18 przy użyciu 100% wodnej fazy ruchomej przy niskim pH. W tej metodzie wybrano długość kolumny 250 mm, aby zapewnić zadowalającą rozdzielczość przy rozsądnym czasie pracy dla analizy tej mieszaniny polarnych kwasów organicznych.
Produkty
BADANE STRUKTURY CHEMICZNE KWASÓW ORGANICZNYCH
Rysunek 1a. Struktura chemiczna kwasu szczawiowego
Rysunek 1b. Struktura chemiczna kwasu winowego
Rysunek 1c. Struktura chemiczna kwasu jabłkowego
Rysunek 1d.Struktura chemiczna kwasu askorbinowego
Rysunek 1e.Struktura chemiczna kwasu mlekowego
Rysunek 1f.Struktura chemiczna kwasu octowego
Rysunek 1g.Struktura chemiczna kwasu cytrynowego
Rysunek 1h.Struktura chemiczna kwasu bursztynowego
Rysunek 1i.Struktura chemiczna kwasu fumarowego
WARUNKI EKSPERYMENTALNE DLA CHROMATOGRAFII KWASÓW ORGANICZNYCH
DANE CHROMATOGRAFICZNE ANALIZY KWASÓW ORGANICZNYCH ZA POMOCĄ HPLC-UV
Rysunek 2.Chromatogram przedstawiający piki uzyskane w analizie dziewięciu kwasów organicznych (kwas szczawiowy, kwas winowy, kwas jabłkowy, kwas askorbinowy, kwas mlekowy, kwas octowy, kwas cytrynowy, kwas bursztynowy i kwas fumarowy) na kolumnie Ascentis® Express AQ-C18.
Dane chromatograficzne kwasów organicznych w próbce
Wnioski
Kolumna Ascentis® Express AQ-C18, oparta na cząstkach Fused-Core®, jest fazą związaną C18 przygotowaną przy użyciu zastrzeżonej procedury, która zawiera niewielką ilość polarnego silanu, który czyni fazę odporną na zwilżanie. Pozwala to użytkownikom fazy AQ-C18 na stosowanie wysoce wodnych (do 100%) faz ruchomych bez ryzyka zapadnięcia się fazy. Zmodyfikowana faza C18 wykazuje zwiększoną retencję związków polarnych w 100% wodnych warunkach, a także skuteczną separację kwasów organicznych.