Analiza UHPLC parakwatu i dikwatu
William L. Maule III, Clint Corman, Michael Ye, Cory Muraco, Curtis Frantz
Merck, Bellefonte, PA
Parakwat i dikwat to dwa toksyczne herbicydy stosowane w celu zapobiegania rozwojowi inwazyjnych gatunków roślin. Ponieważ oba gatunki mają charakter polarny, mogą być trudne do rozdzielenia przy użyciu konwencjonalnej chromatografii z fazą odwróconą. Niniejsza aplikacja demonstruje zastosowanie kolumny Supel™ Carbon LC UHPLC do zatrzymywania i rozdzielania tych dwóch związków. Ponadto zbadano odtwarzalność między partiami przy użyciu dwóch kolumn zapakowanych z różnych partii fazy stacjonarnej.
Rysunek 1.Struktury chemiczne parakwatu i dikwatu.
Wyniki wydajności i porównanie
Rysunek 2.Analiza parakwatu i dikwatu na węglu Supel™ LC.
Rysunek 3.Analiza Paraquatu i Diquatu na kolumnie konkurenta.
Dodatkowa wydajność wykazująca powtarzalność każdej partii z kolumnami Supel™ Carbon LC
Warunki eksperymentalne
Rysunek 4. Analiza parakwatu i dikwatu na dwóch kolumnach Supel™ Carbon LC i konkurencyjnej kolumnie węglowej. Należy zwrócić uwagę na wysoki stopień odtwarzalności między dwiema kolumnami Supel™ Carbon LC. Tabele pod każdym obrazem odpowiadają parametrom retencji związków.
Wnioski
W niniejszej aplikacji zademonstrowano zastosowanie kolumny węglowej Supel™ Carbon LC w celu zapewnienia podstawowej rozdzielczości i doskonałego kształtu piku do rozdzielania polarnych herbicydów - dikwatu i parakwatu. Unikalna i zastrzeżona procedura syntetyczna, węższy rozkład wielkości cząstek i mniej aktywna powierzchnia skutkują bardziej wydajną i powtarzalną separacją chromatograficzną w porównaniu z inną kolumną węglową od innego dostawcy. Kolumna węglowa Supel™ LC jest idealnym wyborem dla związków polarnych, które są trudne do zatrzymania przy użyciu typowych kolumn RP.