Analiza narkotyków w moczu
M. James Ross, Olga Shimelis, Hugh Cramer, Teresa Marsala
Merck
Wprowadzenie
Supel™ Swift HLB SPE to nowy, zastrzeżony i zgłoszony do opatentowania kopolimer posiadający zarówno hydrofilowe, jak i lipofilowe grupy funkcyjne. Jest on przeznaczony do stosowania jako sorbent w ekstrakcji do fazy stałej (SPE) przed analizą instrumentalną, taką jak LC-MS/MS. Podwójna polarność Supel™ Swift HLB sprawia, że jest on idealny do ekstrakcji szerokiej gamy związków z matryc wodnych i jest odpowiedni do próbek w przemyśle spożywczym iamp; aplikacje środowiskowe, a także próbki biologiczne, takie jak mocz, surowica i osocze. Zrównoważona hydrofilowa i lipofilowa (HLB) właściwość materiału polimerowego umożliwia zatrzymywanie szerokiego spektrum związków o szerokim zakresie polaryzacji i wartości log P (-0,9 - do 4,7).
W niniejszym badaniu zademonstrowaliśmy oczyszczanie próbek moczu za pomocą ekstrakcji na fazie stałej HLB do analizy opioidów za pomocą LC-MS/MS. Zastosowany 96-dołkowy format SPE (Rysunek 1) jest optymalny dla laboratoriów klinicznych i innych pracujących w środowisku o wysokiej przepustowości.
Rysunek 1.Płytka 96-dołkowa Supel™ Swift HLB, 30 mg sorbentu HLB/dołek.
Podczas analizy leków nadużywanych w moczu, lek i jego metabolity (np. morfina) mogą występować w postaci glukuronidów (Rysunek 2). W takich przypadkach hydroliza przy użyciu enzymu β-glukuronidazy jest przeprowadzana przed analizą LC-MS próbek, aby zapewnić, że wolna forma leku może być analizowana w badanych próbkach. Następnie próbki wymagają oczyszczenia przed wstrzyknięciem do urządzenia LC-MS. Ekstrakcja do fazy stałej pozostaje najwygodniejszą metodą do stosowania w takim oczyszczaniu próbek.
Rysunek 2.Hydroliza β-glukuronidazy morfino-3-β-D-glukuronidu do morfiny.
Metody
Odzyskiwanie analitów
Syntetyczny mocz, SigMatrix Urine Diluent, został wzbogacony roztworem "Pain Management Multi-Component Opiate Mixture-13" rozcieńczonym do 100 ng/ml dla 12 z 13 związków i 10 ng/ml dla fentanylu. Lista składników i monitorowanych przejść jest dostępna w Tabeli 1. Następujące wzorce wewnętrzne zostały dodane w stężeniu 10 ng/ml: oksykodon-D3, (±)-metadon-D9, oksymorfon-D3, hydrokodon-D3, cis-tramadol-13C, D3, meperydyna-D4. Przejścia MS monitorowane za pomocą tych wzorców wewnętrznych przedstawiono w Tabeli 2.
Roztwór β-glukuronidazy o stężeniu 10 kU/g przygotowano w 0,1 M buforze fosforanowym (pH 6). Roztwór próbki zbiorczej składał się z 3:1:1 SigMatrix rozcieńczalnik do moczu:β-glukuronidaza (10 kU, pH 6,0):bufor fosforanowy (pH 6,0). Próbki poddawano trawieniu przez 2 godziny w temperaturze 60°C z mieszaniem przy 200 obr. Zastosowane warunki hydrolizy zostały wcześniej uznane za optymalne do stosowania enzymu β-glukuronidazy z limfet. Próbki schłodzono, a roztwory próbek dostosowano do pH 9 za pomocą roztworu wodorotlenku amonu. Próbki były następnie przetwarzane na 96-dołkowej płytce Supel™ Swift HLB zawierającej 30 mg/dołek sorbentu HLB, jak opisano na Rysunku 3. Po przetworzeniu próbki, 75 µL oczyszczonej próbki rozcieńczono 175 µL wody klasy LC/MS, aby zmniejszyć końcowy składnik organiczny do 30%. Próbki analizowano na urządzeniu Sciex 3200 QTrap MS z Agilent 1290 LC (parametry separacji przedstawiono w Tabeli 3). Anality były oznaczane ilościowo za pomocą 5-punktowej zewnętrznej krzywej kalibracyjnej przy użyciu wzorców przygotowywanych codziennie z roztworów podstawowych metanolu przechowywanych w szklanych fiolkach. Wstrzykiwane roztwory kalibracyjne zawierały 10 ng/ml wcześniej opisanych wzorców wewnętrznych w stosunku 70:30 metanol:woda.
Wpływ matrycy na jonizację
Próbki zostały przygotowane i przetworzone w sposób opisany wcześniej, z wyjątkiem dodawania analitów i wzorców wewnętrznych. Oczyszczona matryca została wzbogacona po przetworzeniu zarówno analitami, jak i wzorcami wewnętrznymi. Próbki te oznaczono ilościowo za pomocą 5-punktowej zewnętrznej krzywej kalibracyjnej, jak opisano wcześniej.
Wyniki i dyskusja
Procent odzysku
Reprezentatywny chromatogram oczyszczonej próbki SPE z domieszką 100 ng/ml (z wyjątkiem fentanylu w stężeniu 10 ng/ml) przedstawiono na Rysunku 4. Ogólnie rzecz biorąc, 12 z 13 analitów wykazało względny odzysk od 73 do 105% (n=96) z ogólnym odzyskiem 88%, jak pokazano w Tabeli 4 i Rysunku 5. Niższy odzysk dla buprenorfiny przypisuje się log P ~5, co doprowadziłoby do niespecyficznego wiązania.
Dla trzynastu analitów, RSD związane z odzyskiem wynosiły <7,2% (n=96) wykazując spójność na całej płytce. Bez użycia przypisanego wzorca wewnętrznego, bezwzględny odzysk na płytce dla 12 z 13 analitów wynosił 70,5% (pomijając buprenorfinę). Dziewięć z 13 analitów wykazuje odzysk na poziomie ≥70%, jak pokazano na Rysunku 6 w poprzek 96 dołków.
Rysunek 4.Reprezentatywny chromatogram próbek imitujących mocz po oczyszczeniu za pomocą SPE.
Rysunek 5.Względny procent odzysku. Anality zostały wprowadzone w stężeniu 100 ng/ml, z wyjątkiem fentanylu w stężeniu 10 ng/ml. Fioletowe linie kreskowe reprezentują 75 i 120% odzysku, a żółta linia ciągła reprezentuje 100% odzysku. Anality są wymienione w kolejności elucji.
Rysunek 6.Bezwzględny procent odzysku Anality zostały wprowadzone w ilości 100 ng/ml, z wyjątkiem fentanylu w ilości 10 ng/ml. Fioletowe kreski oznaczają 70% bezwzględnego odzysku. Anality są wymienione w kolejności elucji.
Efekty matrycy
Wpływ składników matrycy został obliczony poprzez porównanie odpowiedzi sygnału analitu w metanolu 70:30:woda (co stanowi 100%) z próbką, która została oczyszczona przy użyciu opisanej procedury SPE i została poddana post-spiked (ostatecznie wyekstrahowane próbki zawierały 30% metanolu). W przypadku 13 analitów zaobserwowano minimalny lub zerowy wpływ matrycy (tłumienie lub wzmocnienie) ±10% dla większości analitów, jak pokazano na Rysunku 7. Dwa anality, które zostały najbardziej stłumione to nalokson (-30%) i naltrekson (-20%). Te wartości tłumienia doprowadziłyby do niższego bezwzględnego odzysku zgłoszonego na Rysunku 6 ale zostały skorygowane o względny odzysk poprzez zastosowanie wzorca wewnętrznego (Rysunek 5).
Rysunek 7.Efekty matrycy (tłumienie i wzmocnienie jonów) dla 13 analitów. Fioletowe kreski oznaczają ±10% wpływ na jonizację.
Podsumowanie
Supel™ Swift HLB SPE jest hydrofilową i lipofilową polimerową fazą SPE przeznaczoną do ekstrakcji szerokiego zakresu związków ze złożonych matryc próbek wodnych. W tym badaniu wykazaliśmy przydatność tej fazy SPE do przygotowania próbek moczu do analizy serii leków przeciwbólowych łatwo dostępnych w postaci gotowej mieszaniny. Nie było wymagane zagęszczanie po ekstrakcji ani suszenie próbek. Względne odzyski analitów mieściły się w zakresie 73-105%, z jednym wyjątkiem buprenorfiny. Odtwarzalność na całej płytce była doskonała i wynosiła ≤7,2% RSD. Minimalny wpływ matrycy (±10%) zaobserwowano po oczyszczeniu SPE Supel™ Swift HLB. Opracowana metoda SPE może być stosowana do analizy szerszego zakresu analitów w moczu.
Więcej informacji na temat testów klinicznych można znaleźć na stronie SigmaAldrich.com/clinical
SPE I HPLC
Rozpuszczalniki i odczynniki
Akcesoria
Certyfikowane materiały referencyjne (Cerilliant®)