Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 Ultraczysty i czysty laboratoryjny system oczyszczania wody
Najwyższa jakość oczyszczania wody typu 1 i 2 z kranu
Sprawdź sam, jak system oczyszczania ultraczystej i czystej wody laboratoryjnej Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 został zaprojektowany tak, aby przekraczać najbardziej wymagające oczekiwania - od zwiększonej produktywności i wszechstronności po zmniejszony wpływ na środowisko.
W pełni zintegrowany system oczyszczania wody Milli-Q® IQ 7003/7005/7010/7015 to najlepsze rozwiązanie w zakresie wody laboratoryjnej, zapewniające najwyższej jakości wodę typu 1 i 2 bezpośrednio z wody wodociągowej. Dzięki technologii Elix® EDI, intuicyjnym ekranom dotykowym, dozownikom Q-POD® i E-POD® oraz usługom MyMilli-Q™ digital , system oczyszczania wody Greene IQ 7003/7005/7005/7005/7005/7005/7005/7005 zapewnia najwyższą jakość wody typu 1 i 2 bezpośrednio z wody wodociągowej.nbsp;usługi, etykietę Greener Alternative Product i bezrtęciowe lampy UV, system przekroczy najbardziej wymagające oczekiwania - od zwiększonej produktywności i wszechstronności po zmniejszony wpływ na środowisko.
Systemy Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 zostały uznane za "Zrównoważony produkt laboratoryjny roku" w konkursie SelectScience® Scientists' Choice Awards 2022.
Proste i intuicyjne dozowanie wody laboratoryjnej
Z naszymi ergonomicznymi dozownikami wody ultraczystej Q-POD® i czystej E-POD® zawsze będziesz mieć wygodny i łatwy dostęp do oczyszczonej wody. Wystarczy przekręcić pokrętło dozowania lub dotknąć menu ekranu dotykowego, aby uzyskać dostęp do szeregu funkcji dozowania.
Niezmiennie najwyższa jakość oczyszczonej wody
Nasze wyjątkowe, zaawansowane i zrównoważone technologie oczyszczania - w tym bezrtęciowa technologia ech2o® lampy UV, technologię Elix® EDI i żywicę jonowymienną IQnano® - zapewniają najwyższej jakości wodę typu 1 i typu 2 do krytycznych eksperymentów. Nasza gama zestawów POD-Paks pozwala jeszcze lepiej dopasować jakość wody do każdego zastosowania. A dzięki dokładnemu, szybkiemu i ciągłemu monitorowaniu rezystywności i TOC bezpośrednio na ekranach dotykowych POD, zawsze będziesz mieć pełne zaufanie do jakości wody.
Zapewniona ochrona przechowywanej czystej wody
Nasze przeprojektowane inteligentne rozwiązanie do przechowywania czystej wody zapewnia, że wysokiej jakości woda typu 2 jest zawsze pod ręką i gotowa do użycia. Unikalne cechy konstrukcyjne chronią przed stagnacją i zanieczyszczeniem bakteryjnym, zabezpieczając jakość przechowywanej czystej wody lepiej niż kiedykolwiek wcześniej.
Niezrównana łatwość użytkowania
Wybierz opcję dozowania, natychmiast monitoruj parametry jakości wody lub szybko pobieraj dane. Łatwe w nawigacji ekrany dotykowe na każdym dozowniku POD zapewniają szybki dostęp i kontrolę podstawowych funkcji systemu za pomocą zaledwie kilku kliknięć.
Oszczędność miejsca i brak bałaganu
Oszczędność cennego miejsca, ponieważ tylko smukły dozownik POD pozostaje na stole. Kompaktowa jednostka oczyszczająca i zbiornik mogą być schowane pod stołem, na ścianie lub w kombinacji obu, aby jak najlepiej dopasować się do przestrzeni laboratorium. Dostępny jest szereg opcji natężenia przepływu produkcji (3,5,10,15 l/h) i wielkości zbiornika (25,50,100 l), aby zapewnić zaspokojenie potrzeb laboratorium dziś i jutro. W przypadku laboratoriów potrzebujących więcej niż jednego punktu poboru, do jednego systemu można podłączyć do 4 dozowników (1 E-POD® i 3 Q-POD® jednostki lub 4 Q-POD® jednostki).
Łatwe zarządzanie danymi
Uproszczone zarządzanie danymi jest integralną częścią systemu Milli-Q® IQ 7003/05/10/15. Wystarczy kilka kliknięć, aby pobrać indywidualny raport dozowania, określić jakość wody w określonych ramach czasowych, przydzielić koszty dla wspólnych zasobów lub utworzyć niestandardowy raport. Identyfikowalność jest również zapewniona dzięki znacznikom e-Sure na wszystkich materiałach eksploatacyjnych.
Całkowicie wolny od rtęci
System Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 jest pierwszym i jedynym bezrtęciowym systemem od kranu do wody ultraczystej, z opatentowanymi wbudowanymi bezrtęciowymi lampami ech2o® UV. Dodatkowo zaawansowane oczyszczanie RO z pętlą odzyskiwania RO optymalizuje odzyskiwanie wody w celu zmniejszenia jej zużycia. Ponadto tryb "Lab Close" wprowadza system w stan hibernacji, aby oszczędzać energię, zachowując jakość wody w systemie, gdy jesteś z dala od laboratorium.
Greenerative Alternative Products
Systemy Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 zostały ocenione pod kątem 7 wymiarów, które mają krytyczny wpływ na globalne ocieplenie: energia i emisje, woda, opakowania, materiały, dostawcy i produkcja, gospodarka o obiegu zamkniętym oraz użyteczność i innowacje.
Oficjalnie przyznana etykieta Greener Alternative Product poświadcza, że systemy Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 zużywają mniej plastiku i energii elektrycznej oraz są całkowicie wolne od rtęci. Zobacz karty wyników Design for Sustainability (DfS) dla każdego systemu:
Jakość i zgodność
Zwalidowany i zakwalifikowany projekt, w połączeniu z naszym rygorystycznym systemem zapewnienia jakości produkcji, jest najlepszą gwarancją. Oferujemy pełną gamę usług, w tym wsparcie w zakresie walidacji, które jest zapewniane przez certyfikowanych inżynierów serwisu terenowego przy użyciu skalibrowanego sprzętu i specjalnego podręcznika kwalifikacji Milli-Q®. Seria systemów Milli-Q® IQ jest przeznaczona do produkcji czystej i ultraczystej wody, która spełnia lub przewyższa wymagania opisane w normach ASTM, ISO 3696, CLSI, Farmakopei Europejskiej i Farmakopei Stanów Zjednoczonych.
Usługi cyfrowe upraszczają opiekę nad systemem i zapewniają produktywność
MyMilli-Q™ Remote Care to unikalna funkcja monitorowania i serwisu online, która zapewnia:
- Zdalny dostęp do systemu i jego danych
- Automatyczne powiadomienia, e-mailem lub SMS-em, w przypadku alertu lub alarmu
- Szybszy serwis z możliwością zdalnej diagnostyki i naprawy
- Uproszczone zarządzanie danymi i zaawansowana identyfikowalność, która ułatwia procesy audytu i akredytacji
Obejrzyj film Convenience of Connectivity na temat tego, jak podłączony system oczyszczania wody może wspierać nieprzerwaną produktywność laboratorium.
Zastosowania wody laboratoryjnej
Zastosowania wody ultraczystej
- Chromatografia: HPLC, LC-MS, UHPLC, chromatografia jonowa (IC)
- Analizy pierwiastkowe: AAS, ICP-MS, ICP-OES
- Zastosowania w naukach przyrodniczych: Hodowla komórkowa, PCR, sekwencjonowanie, mikromacierze DNA, analizy białek
Zastosowania w wodzie czystej
- Techniki analityczne o czułości na poziomie ppm lub wyższej, takie jak pomiary pH, spektrofotometria UV, testy Kjeldahla
- Przygotowanie odczynników do testów rozpuszczania, syntezy chemicznej, przygotowanie pożywek mikrobiologicznych
- Przygotowanie roztworów konserwujących do histologii
- Podawanie do instrumentów: myjki do naczyń szklanych, autoklawy ze stali nierdzewnej, komory do testów stabilności i odporności na warunki atmosferyczne, analizatory kliniczne, generatory wodoru
Specyfikacja wodna / zgodność międzynarodowa
1 Wartości te są typowe i mogą się różnić w zależności od charakteru i stężenia zanieczyszczeń w wodzie zasilającej.
2 Rezystywność może być również wyświetlana bez kompensacji temperatury, zgodnie z wymaganiami USP.
3 W odpowiednich warunkach pracy, zazwyczaj ≤ 5 ppb.
4 Z filtrem Millipak® lub polerką Biopak®.
5 Z filtrem Millipak® lub polerką Biopak® po zainstalowaniu i użyciu w okapie z przepływem laminarnym.
6 Z Biopak® polerką, gdy jest zainstalowany i używany w okapie z przepływem laminarnym.
7 Z Biopak® polerką.
Wymagania dotyczące wody zasilającej
Międzynarodowe wymagania prawne
Deklaracja zgodności CE i cUL:
Systemy Milli-Q® IQ 7003, Milli-Q® IQ 7005, Milli-Q® IQ 7010 i Milli-Q® IQ 7015 zostały przetestowane przez niezależną i akredytowaną firmę pod kątem zgodności z dyrektywami CE dotyczącymi bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej. Raport jest dostępny na żądanie. Ponadto systemy Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 są zbudowane przy użyciu komponentów i praktyk zalecanych przez UL i posiadają oznaczenie cUL. Rejestrację można sprawdzić na stronie internetowej UL: www.ul.com.