Merck
Strona głównaAnaliza obrazowania i obrazowanie żywych komórekMarkery i przeciwciała neuronalnych komórek macierzystych
Markery i przeciwciała neuronalnych komórek macierzystych
Neuralne komórki macierzyste
Neuralne komórki macierzyste (NSC) oferują unikalne i potężne narzędzie do badań podstawowych i medycyny regeneracyjnej. Zmiany w poziomach ekspresji określonych cząsteczek pomagają zidentyfikować obecność neuronalnych komórek macierzystych w badaniach ukierunkowanych na dalsze różnicowanie w kierunku określonych linii neuronalnych. Powszechnie stosowane markery neuronalnych komórek macierzystych obejmują Nestin i SOX2. Inne markery białkowe wyrażane na powierzchni komórek to na przykład ABCG2, FGFR1 i Frizzled-9.
Reprezentacyjne barwienie neurofilamentu przy użyciu monoklonalnego przeciwciała anty-NEFL (AMAb91314)
Ludzki móżdżek
Rysunek 1. Ludzki móżdżek wykazuje silną immunoreaktywność cytoplazmatyczną w ciałach komórek i proksymalnych dendrytach komórek Purkinjego.
Barwienie immunofluorescencyjne prążkowia myszy.
Rysunek 2. Barwienie immunofluorescencyjne prążkowia myszy wykazuje silną pozytywność we włóknach nerwowych.
Rodzaje komórek neuronów, astrocytów i oligodendrocytów
Neurony  (komórki nerwowe) są komórkami elektrycznie pobudliwymi.neurony  (komórki nerwowe) są elektrycznie pobudliwymi komórkami, które transmitują i przekazują sygnał nerwowy w ośrodkowym układzie nerwowym i na obwodzie. Neurony komunikują się za pośrednictwem synaps i dzielą się na różne kategorie funkcjonalne w oparciu o ich właściwości neurochemiczne.
NSC różnicują się przede wszystkim w neurony, astrocyty i oligodendrocyty, w zależności od czynników środowiskowych.
Rysunek 3. NSC różnicują się przede wszystkim w neurony, astrocyty i oligodendrocyty, w zależności od czynników środowiskowych.
Astrocyty stanowią główną populację komórek glejowych w ośrodkowym układzie nerwowym. Komórki te wywodzą się z heterogenicznych populacji komórek progenitorowych w neuroepitelium rozwijającego się ośrodkowego układu nerwowego. Astrocyty odgrywają kilka aktywnych ról w mózgu, w tym wydzielanie lub wchłanianie przekaźników nerwowych, homeostazę jonów i utrzymanie bariery krew-mózg. Oligodendrocyty to komórki glejowe w OUN i rdzeniu kręgowym, których główną funkcją jest tworzenie izolujących osłonek mielinowych wokół aksonów w OUN. Ponadto oligodendrocyty zapewniają neuronom wsparcie troficzne poprzez produkcję różnych czynników wzrostu, takich jak BDNF i GDNF. Lista wybranych markerów NSC znajduje się w tabelach 1-4.
NSCs w mózgu dorosłych ssaków
Neuronalne progenitorowe komórki macierzyste znajdują się w mózgu dorosłych ssaków i przyczyniają się do plastyczności mózgu przez całe życie.1 Kiedy początkowo odkryto dorosłe NSC, zakładano, że ich funkcją jest zapewnienie regeneracyjnego źródła dla nowych neuronów i istniały nadzieje, że te NSC mogą być zaangażowane w funkcjonalną naprawę mózgu po urazie. Zamiast tego, skumulowane dowody sugerują, że podstawową funkcją endogennych dorosłych NSC jest nadanie mózgowi dodatkowej warstwy plastyczności zarówno poprzez mechanizmy bezpośrednie, jak i pośrednie.2 Dorosłe somatyczne komórki macierzyste odgrywają homeostatyczną rolę w utrzymaniu organizacji tkanek. Regulacja ekspresji genów przez czynniki transkrypcyjne stanowi jeden z podstawowych mechanizmów kontrolujących dorosłe NSC.3 Choć pozornie pozbawione synaps, NSC wyrażają receptory i reagują na różne neuroprzekaźniki.4 Istnieją dwie główne nisze neurogenne w mózgu dorosłych ssaków, w których rezydują endogenne NSC, strefa podkomorowa (SVZ) wyściełająca komory boczne i strefa subgranularna (SGZ) w zakręcie zębatym hipokampa. Większość dorosłych NSC komunikuje się z innymi komórkami za pośrednictwem połączeń szczelinowych i bezpośrednich interakcji komórka-komórka.5
Reprezentacyjne barwienie kwaśnego białka fibrylarnego gleju (GFAP) przy użyciu przeciwciała monoklonalnego anty-GFAP (AMAb91033)
Barwienie immunohistochemiczne ludzkiej kory mózgowej wykazuje silną pozytywność cytoplazmatyczną w astrocytach.
Rysunek 4. Barwienie immunohistochemiczne ludzkiej kory mózgowej wykazuje silną pozytywność cytoplazmatyczną w astrocytach.
Barwienie immunofluorescencyjne hipokampa szczura wykazuje silną pozytywność astrocytów.
Rysunek 5. Barwienie immunofluorescencyjne hipokampa szczura wykazuje silną pozytywność astrocytów.
Reprezentacyjne barwienie podstawowego białka mieliny przy użyciu przeciwciała monoklonalnego anty-MBP (AMAb91063)
Barwienie immunohistochemiczne ludzkiej kory mózgowej.
Rysunek 6. Barwienie immunohistochemiczne ludzkiej kory mózgowej wykazuje silną immunoreaktywność w mielinizowanych włóknach.
Barwienie immunofluorescencyjne hipokampa szczura wykazuje silną pozytywność astrocytów.
Rysunek 7.Barwienie immunofluorescencyjne w korze mózgowej szczura wykazuje silną immunoreaktywność w mielinizowanych aksonach.
Dostępne markery i przeciwciała NSC, astrocytów i oligodendrocytów
*Produkty z ulepszoną walidacją dla wskazanej aplikacji
Wyłącznie do użytku badawczego. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
O ile nie określono inaczej w specyfikacjach produktu(ów), każdy produkt przeciwciała jest sprzedawany wyłącznie do wewnętrznego użytku badawczego i nie może być używany do żadnych innych celów, w tym między innymi do celów komercyjnych, diagnostycznych lub terapeutycznych. Nasze procesy walidacji odnoszą się wyłącznie do zastosowań badawczych i nie potwierdzają ani nie zapewniają, że nasze przeciwciała mogą być wykorzystywane do jakichkolwiek nieautoryzowanych zastosowań określonych w niniejszym dokumencie.
Referencje
1.
Kempermann G, Gage FH. 1999. New Nerve Cells for the Adult Brain. Sci Am. 280(5):48-53. https://doi.org/10.1038/scientificamerican0599-48
2.
Christian KM, Song H, Ming G. 2014. Functions and Dysfunctions of Adult Hippocampal Neurogenesis. Annu. Rev. Neurosci.. 37(1):243-262. https://doi.org/10.1146/annurev-neuro-071013-014134
3.
Hsieh J. 2012. Orchestrating transcriptional control of adult neurogenesis. Genes & Development. 26(10):1010-1021. https://doi.org/10.1101/gad.187336.112
4.
Berg DA, Belnoue L, Song H, Simon A. 2013. Neurotransmitter-mediated control of neurogenesis in the adult vertebrate brain. Development. 140(12):2548-2561. https://doi.org/10.1242/dev.088005
5.
Kunze A, Congreso MR, Hartmann C, Wallraff-Beck A, Huttmann K, Bedner P, Requardt R, Seifert G, Redecker C, Willecke K, et al. 2009. Connexin expression by radial glia-like cells is required for neurogenesis in the adult dentate gyrus. Proceedings of the National Academy of Sciences. 106(27):11336-11341. https://doi.org/10.1073/pnas.0813160106