Merck
Strona głównaSprzężenie krzyżowePrekatalizatory Buchwald G6: Kompleksy addycji oksydacyjnej
Prekatalizatory Buchwald G6: Kompleksy addycji oksydacyjnej
Wydajne generowanie aktywnych form L-Pd(0) ma kluczowe znaczenie dla rozwoju wydajnych i solidnych reakcji sprzęgania krzyżowego.1 Dlatego prekatalizatory z ligandem wstępnie związanym z centrum metalu zazwyczaj zapewniają wyższą aktywność, krótszy czas reakcji i mniejsze obciążenie katalizatora niż podobny system katalizatora, który wymaga koordynacji ligandu in situ z centrum metalu.
Buchwald i współpracownicy opracowali rodzinę prekatalizatorów Pd(0) opartych na palladacylach Pd(II) z ligandami chelatującymi N,C (Rysunek 1). Ta rodzina prekatalizatorów składa się z pięciu generacji (od G1 do G5), które wyróżniają się zmianami strukturalnymi w stosunku do N,C-chelatującego liganda i/lub anionu X. Chociaż tryb aktywacji jest taki sam dla każdej generacji prekatalizatora: deprotonacja azotu prowadzi do redukcyjnej eliminacji i generowania L-Pd(0); każda generacja ma unikalne zalety i wady, które zostały opisane we wcześniej opublikowanych Technology Spotlights.2,3
Ogólny rozkład głównych składników pierwszych pięciu generacji prekatalizatorów Buchwalda.
Rysunek 1.Ogólne struktury prekatalizatorów Buchwalda od G1 do G5 (L = ligand)
Prekatalizatory Buchwald G6 to kompleksy addycji oksydacyjnej (OAC), które wykazują te same zalety, co poprzednie generacje prekatalizatorów Buchwald: ilościowe wytwarzanie L-Pd(0), stabilność termiczna, stabilność w powietrzu, stabilność w wilgoci, łatwość obsługi i wysoka wydajność (Rysunek 2).4 Ponadto, prekatalizatory Buchwalda G6 wykazują szereg zalet w porównaniu z poprzednimi generacjami prekatalizatorów Buchwalda.
Distinct Advantages of Buchwald G6 Precatalysts
  • Aktywacja katalizatora nie wymaga zasady i generuje nieszkodliwe produkty uboczne.
  • Prekatalizatory OAC są półproduktami "w cyklu", które zazwyczaj mają wyższą reaktywność i selektywność.
  • Synteza prekatalizatora jest wykonywana w jednym etapie w temperaturze pokojowej.
  • Wszechstronny i przestrajalny projekt prekatalizatora:
    • Każdy z trzech typów ligandów (X, L i Ar) może być niezależnie dostrojony, aby stworzyć niemal nieskończoną liczbę odmian prekatalizatorów
    • Lepszą rozpuszczalność, większą stabilność, zwiększoną reaktywność i/lub łatwiejsze oczyszczanie można osiągnąć poprzez zaprojektowanie lub wybór X, L i Ar
    • Bulky ligandów (np.g., t BuBrettPhos, AdBrettPhos i AlPhos) są łatwo akceptowane przez prekatalizatory G6
Ogólna struktura z 3 dostępnymi przykładami katalogowymi, w tym dwoma z ligandem tBuBrettPhos z różnymi grupami Ar
Rysunek 2.Ogólna struktura i przykłady katalogowe prekatalizatorów Buchwald G6
Representative Coupling Applications and Reaction Scope
Prekatalizatory Buchwald G6 i inne OAC zostały zastosowane jako skuteczne katalizatory do tworzenia wiązań C-C, C-N, C-O, C-F i C-S.4-9 Badania przesiewowe i porównawcze różnych systemów katalitycznych i prekatalizatorów zazwyczaj pokazują, że prekatalizatory OAC mają lepszą reaktywność, selektywność, zakres reakcji i/lub wydajność.
Fluorowanie bromków arylowych4
Schemat reakcji fluorowania bromku arylu z użyciem prekatalizatora P1 z Tabeli 1.
Fluorowanie triflanów arylowych4
Schemat reakcji fluorowania triflatu arylowego z użyciem prekatalizatora P2 z Tabeli 1
Arylacja estrów aminokwasów4
Schemat reakcji pokazujący arylowanie estru aminokwasu przy użyciu prekatalizatora P3 z Tabeli 1
Sprzęganie alkoholi i wodorotlenków4
Schemat reakcji sprzęgania alkoholu z wodorotlenkiem przy użyciu prekatalizatora P3 z tabeli 1
Aminacja Buchwalda-Hartwiga aniliny5
Schemat reakcji przedstawiający aminowanie aniliny metodą Buchwalda-Hartwiga z użyciem prekatalizatorów P4 i P5 z tabeli 1 oraz COD(AlPhos-Pd)2
Buchwald-Hartwig Amination6
Schemat reakcji przedstawiający aminowanie Buchwalda-Hartwiga w różnych warunkach z użyciem prekatalizatorów P6, P7 i P8 z Tabeli 1
Buchwald-Hartwig Amination7
Schemat reakcji przedstawiający aminowanie Buchwalda-Hartwiga przy użyciu prekatalizatora P9 z tabeli 1 z różnymi grupami X, w tym I, OTf, Br i Cl na różnych Ar-R1
Sprzęgło Suzuki-Miyaura8
Schemat reakcji pokazujący sprzęganie Suzuki-Miyaura z użyciem prekatalizatora P10 z tabeli 1
Alifatyczne sprzęganie tiolowe hetero(arylo)bromków9
Schematy reakcji pokazujące alifatyczno-tiolowe sprzęganie bromków hetero(arylo) z prekatalizatorami P3 lub P11 z tabeli 1
Buchwald-Hartwig Amination of Base-sensitive Five-membered Heteroaryl Halides and Aliphatic Amines11
Schemat reakcji przedstawiający aminowanie Buchwalda-Hartwiga wrażliwych na zasadę pięcioczłonowych halogenków heteroarylowych i amin alifatycznych przy użyciu prekatalizatora P9 z tabeli 1 z różnymi grupami X, w tym Br, Cl i I na różnych heteroarylo-X
Referencje
1.
Shaughnessy KH. 2019. Development of Palladium Precatalysts that Efficiently Generate LPd(0) Active Species. Isr. J. Chem.. 60(3-4):180-194. https://doi.org/10.1002/ijch.201900067
2.
2011. Technology Spotlight: 2nd Generation Buchwald Precatalysts. [Internet]. Available from: http://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/technical-article/chemistry-and-synthesis/cross-coupling/2nd-generation-buchwald-precatalysts
4.
Ingoglia BT, Buchwald SL. 2017. Oxidative Addition Complexes as Precatalysts for Cross-Coupling Reactions Requiring Extremely Bulky Biarylphosphine Ligands. Org. Lett.. 19(11):2853-2856. https://doi.org/10.1021/acs.orglett.7b01082
5.
Dennis JM, White NA, Liu RY, Buchwald SL. 2018. Breaking the Base Barrier: An Electron-Deficient Palladium Catalyst Enables the Use of a Common Soluble Base in C-N Coupling. J. Am. Chem. Soc.. 140(13):4721-4725. https://doi.org/10.1021/jacs.8b01696
6.
Baumgartner LM, Dennis JM, White NA, Buchwald SL, Jensen KF. 2019. Use of a Droplet Platform To Optimize Pd-Catalyzed C-N Coupling Reactions Promoted by Organic Bases. Org. Process Res. Dev.. 23(8):1594-1601. https://doi.org/10.1021/acs.oprd.9b00236
7.
McCann SD, Reichert EC, Arrechea PL, Buchwald SL. 2020. Development of an Aryl Amination Catalyst with Broad Scope Guided by Consideration of Catalyst Stability. J. Am. Chem. Soc.. 142(35):15027-15037. https://doi.org/10.1021/jacs.0c06139
8.
Chen L, Francis H, Carrow BP. 2018. An "On-Cycle" Precatalyst Enables Room-Temperature Polyfluoroarylation Using Sensitive Boronic Acids. ACS Catal.. 8(4):2989-2994. https://doi.org/10.1021/acscatal.8b00341
9.
Xu J, Liu RY, Yeung CS, Buchwald SL. 2019. Monophosphine Ligands Promote Pd-Catalyzed C-S Cross-Coupling Reactions at Room Temperature with Soluble Bases. ACS Catal.. 9(7):6461-6466. https://doi.org/10.1021/acscatal.9b01913
10.
King RP, Krska SW, Buchwald SL. 2021. A Neophyl Palladacycle as an Air- and Thermally Stable Precursor to Oxidative Addition Complexes. Org. Lett.. 23(20):7927-7932. https://doi.org/10.1021/acs.orglett.1c02307
11.
Reichert EC, Feng K, Sather AC, Buchwald SL. 2023. Pd-Catalyzed Amination of Base-Sensitive Five-Membered Heteroaryl Halides with Aliphatic Amines. J. Am. Chem. Soc.. 145(6):3323-3329. https://doi.org/10.1021/jacs.2c13520