Merck
Strona głównaPeptide SynthesisOdczynniki do biotynylacji
Odczynniki do biotynylacji
Peptydy znakowane biotyną mają wiele ważnych zastosowań w immunologii i histochemii, takich jak oczyszczanie powinowactwa1 i cytometria przepływowa oparta na FRET2.sup>2, testy immunologiczne w fazie stałej3 i lokalizacja receptorów4, które wykorzystują wysokie powinowactwo streptawidyny i awidyny do biotyny.
Przegląd sekcji
Etykietowanie biotyną
Etykietowanie biotyną obejmuje wybór odczynnika do biotynylacji, który jest odpowiedni dla docelowej cząsteczki, przygotowanie próbki biomolekuły (np, białka lub peptydu) poprzez dodanie buforu, który utrzymuje jego stabilność i aktywność, zazwyczaj o neutralnym pH. Dodanie odczynnika biotynylacji do próbki w zoptymalizowanych warunkach reakcji (czas, temperatura i stężenie) w oparciu o konkretny odczynnik i cząsteczkę docelową. Wygaszenie reakcji za pomocą środka wygaszającego (takiego jak nadmiar lizyny) w celu zatrzymania reakcji znakowania i oczyszczenie w celu usunięcia nadmiaru odczynnika biotynylacji.
Żywica Biotin NovaTag
Żywica Biotin NovaTag
Żywica Fmoc-PEG Biotin NovaTag
Fmoc-PEG Biotyna NovaTag
Etykieta biotyny jest najczęściej umieszczana bezpośrednio na N-końcowej grupie peptydu, często bez względu na to, jak może to wpływać na interakcje peptyd-cel, wiązanie biotyna-awidyna i właściwości rozpuszczalności powstałego peptydu. W wielu przypadkach produkty są słabo rozpuszczalne i mają niewielką aktywność biologiczną oraz słabe powinowactwo do biotyny. Problemy mogą również pojawić się podczas syntezy takich N-końcowo biotynylowanych peptydów ze względu na słabą rozpuszczalność i reaktywność wielu odczynników stosowanych do wprowadzania biotyny.
Żywice NovaTag™ firmy Novabiochem® załadowane biotyną zapewniają proste i eleganckie rozwiązanie tych problemów5-9. Używając tych żywic, biotynylowane peptydy uzyskuje się bezpośrednio po rozszczepieniu TFA, bez potrzeby jakichkolwiek dodatkowych etapów biotynylacji. Żywice zawierają etylenodiaminę lub 15-atomową przekładkę PEG między peptydem a biotyną w celu zmniejszenia przeszkód sterycznych.
Zastosowanie żywicy Fmoc-PEG Biotin NovaTag™ jest szczególnie korzystne, ponieważ nie tylko hydrofilowy łańcuch PEG zapewnia lepszą rozpuszczalność peptydowego koniugatu biotyny, ale jego wydłużona konformacja prowadzi do lepszego wiązania awidyny, co może znacznie poprawić czułość testu, jak pokazano na Rysunku 2.
Żywica Fmoc-PEG Biotin NovaTag™ może być stosowana bezpośrednio w automatycznym syntezatorze w taki sam sposób jak żywica amidowa Rink. Grupa Fmoc jest usuwana za pomocą 20% piperydyny, a peptyd jest montowany na nośniku przy użyciu standardowych protokołów. Rozszczepienie z żywicy przy użyciu standardowych koktajli TFA daje C-końcowo znakowany peptyd biotynylowany.
Projektowanie biotynylowanych peptydów
Przy projektowaniu biotynylowanych peptydów do użytku w testach, dwie najważniejsze kwestie to pozycja ugrupowania biotyny i charakter grupy dystansowej między peptydem a biotyną. Mogą one znacząco wpływać na siłę interakcji peptyd-białko i biotyna-awidyna, a w konsekwencji na czułość testu. Znaczenie prawidłowej prezentacji peptydu zostało zilustrowane w poniższych przykładach zaczerpniętych z prac rozwojowych nad testami wiązania białek i kinaz przeprowadzonymi w Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy10.
.
Test wiązania peptydu z białkiem AlphaScreen™
Test wiązania peptydu z białkiem został przeprowadzony przy użyciu technologii AlphaScreen™, jak pokazano na Rysunku 1. N- i C-końcowo znakowane biotyną wersje natywnego ligandu peptydowego unieruchomionego na kulkach donorowych pokrytych streptawidyną zostały sprawdzone względem kulek akceptorowych obciążonych białkiem docelowym. Tylko peptyd znakowany C-końcową biotyną PEG miał akceptowalną rozpuszczalność w buforze testowym i wykazywał znaczący poziom wiązania białka (Rysunek 2).
Zasady testu AlphaScreen™ wiązania białko-peptyd
Rysunek 1.Zasady testu wiązania białko-peptyd AlphaScreen™.
Test wiązania białek AlphaScreen
Rysunek 2.Test wiązania białka AlphaScreen. Peptyd 1: N-biotyna-XXXXX-NH2; peptyd 2: H-XXXXX-NHCH2CH2NH-biotyna; peptyd 3: H-XXXXX-NH-PEG-NH-biotyna10.
Test wiązania kinazy
N- i C-końcowo znakowane biotyną wersje substratu kinazy oceniano w teście pokazanym na Rysunku 3. Stwierdzono, że peptydy znakowane C-końcowo biotyną dają lepsze odpowiedzi niż te znakowane na N-końcu, podczas gdy włączenie przekładki PEG między peptydem a biotyną wydaje się mieć niewielki wpływ (Rysunek 4).
Zasady testu kinazowego
Rysunek 3.Zasady testu kinazowego
Test kinazy
Rysunek 4.Test kinazy. Peptyd 4: biotyna-KKKXXLLDXXXXXXXXXXXMKDEE-NH2; peptyd 5: H-KKKXXLLDXXXXXXXXXMKDEE-NHCH2CH2NH-biotyna; peptyd 6; biotyna-NH-PEG-KKKXXLLDXXXXXXXXXMKDEE-NH2 ; peptyd 7: H-KKKXXLLDXXXXXXXMKDEE-NH-PEG-NH-biotyna10.
Fmoc-Lys(biotyna)-OH
Fmoc-Lys(biotyna)-OH
Fmoc-Lys(biotynylo-ε-aminokaproilo)-OH
Fmoc-Lys(biotynylo-ε-aminokaproilo)-OH
Fmoc-Asp(biotynylo-PEG)-OH
Fmoc-Asp(biotynylo-PEG)-OH
Fmoc-Glu(biotynylo-PEG)-OH
Fmoc-Glu(biotynylo-PEG)-OH
N-Biotynylo-NH-PEG11-COOH
N-Biotynylo-NH-PEG11-COOH
Do sprzęgania biotyny z aminami na fazie stałej zdecydowanie zaleca się stosowanie Biotin-ONp11. Rozpuszczalność tego odczynnika w DMF lub NMP jest znacznie większa niż biotyny-OSu (Tabela 1) i znacznie szybciej łączy się on z aminami (Rysunek 5): zazwyczaj w ciągu 40 min w przeciwieństwie do 12 h dla Biotin-OSu.
Szybkość sprzęgania biotyny-OSu i biotyny-ONp
Rysunek 5.Szybkość sprzęgania biotyny-OSu i biotyny-ONp z żywicą H-Asp(OtBu)-Glu(OtBu)-Val-Glu(OtBu)-Wang.
Alternatywnie, preformowane pochodne, takie jak Fmoc-Lys(biotin)-OHFmoc-Lys(biotinyl-e-aminocaproyl)-OHFmoc-Asp(biotinyl-PEG)-OH oraz Fmoc-Glu(biotinyl-PEG)-OH mogą być stosowane do wprowadzania biotyny w precyzyjnym miejscu w łańcuchu peptydowym. Szczególnie zalecane jest stosowanie Fmoc-Glu(biotinyl-PEG)-OH. W przeciwieństwie do innych pochodnych, charakteryzuje się dobrą rozpuszczalnością w DMF (Fmoc-Glu(biotinyl-PEG)-OH, 0,5 mmole/ml; Fmoc-Lys(biotinyl)-OH, <0,05 mol/ml; Fmoc-Lys(biotinyl-e-aminocaproyl)-OH, <0,05 mmole/ml). Ponadto, łańcuch PEG poprawia rozpuszczalność produktu biotynylowanego peptydu [1b] i pomaga zmniejszyć przeszkodę steryczną między peptydem a biotyną, prowadząc do lepszego wiązania awidyny. Zaleca się stosowanie NMP lub NMP/DMSO jako rozpuszczalników dla Fmoc-Lys(biotyna)-OH i Fmoc-Lys(biotynylo-e-aminokaproilo)-OH. Dla wygody dostępny jest Fmoc-Lys(biotinyl-e-aminocaproyl)-OH wstępnie załadowany na żywicę NovaSyn® TGR A.
N-Biotynylo-NH-PEG2-COOH i N-Biotynylo-NH-PEG11-COOH oferują takie same korzyści jak Fmoc-Glu(biotinyl-PEG)-OH i są idealne do przyłączania biotyny-PEG na N-końcu peptydu. Długa 40-atomowa przekładka w tym ostatnim ma wyraźny wpływ na rozpuszczalność peptydu w porównaniu z Glu (biotinyl-PEG) lub N-biotinyl-NH-PEG.
Materiały
Loading
Referencje
1.
Hofmann K, Kiso Y. 1976. An approach to the targeted attachment of peptides and proteins to solid supports.. Proceedings of the National Academy of Sciences. 73(10):3516-3518. https://doi.org/10.1073/pnas.73.10.3516
2.
T. Buranda, . (1999). et al. Cytometry, . 37, 21.
3.
Sélo I, Négroni L, Créminon C, Grassi J, Wal J. 1996. Preferential labeling of ?-amino N-terminal groups in peptides by biotin: application to the detection of specific anti-peptide antibodies by enzyme immunoassays. Journal of Immunological Methods. 199(2):127-138. https://doi.org/10.1016/s0022-1759(96)00173-1
4.
HOWL J, WANG X, KIRK CJ, WHEATLEY M. 1993. Fluorescent and biotinylated linear peptides as selective bifunctional ligands for the V1a vasopressin receptor. Eur J Biochem. 213(2):711-719. https://doi.org/10.1111/j.1432-1033.1993.tb17811.x
5.
Kumar V, Aldrich JV. 2003. A Solid-Phase Synthetic Strategy for Labeled Peptides:? Synthesis of a Biotinylated Derivative of the ? Opioid Receptor Antagonist TIPP (Tyr-Tic-Phe-Phe-OH). Org. Lett.. 5(5):613-616. https://doi.org/10.1021/ol027044s
6.
Carraz M, Zwart W, Phan T, Michalides R, Brunsveld L. 2009. Perturbation of Estrogen Receptor ? Localization with Synthetic Nona-Arginine LXXLL-Peptide Coactivator Binding Inhibitors. Chemistry & Biology. 16(7):702-711. https://doi.org/10.1016/j.chembiol.2009.06.009
7.
Parisot J, Kurz K, Hilbrig F, Freitag R. 2009. Use of azobenzene amino acids as photo-responsive conformational switches to regulate antibody-antigen interaction. J. Sep. Science. 32(10):1613-1624. https://doi.org/10.1002/jssc.200800698
8.
Shiryaev S, Kozlov I, Ratnikov B, Smith J, Lebl M, Strongin A. 2007. Cleavage preference distinguishes the two-component NS2B?NS3 serine proteinases of Dengue and West Nile viruses. 401(3):743-752. https://doi.org/10.1042/bj20061136
9.
Millward SW, Fiacco S, Austin RJ, Roberts RW. 2007. Design of Cyclic Peptides That Bind Protein Surfaces with Antibody-Like Affinity. ACS Chem. Biol.. 2(9):625-634. https://doi.org/10.1021/cb7001126
10.
O. Pöschke. unpublished results..
11.
Baumeister B, Beythien J, Ryf J, Schneeberger P, White PD. 2005. Evaluation of Biotin-OSu and Biotin-ONp in the Solid Phase Biotinylation of Peptides. Int J Pept Res Ther. 11(2):139-141. https://doi.org/10.1007/s10989-004-4707-2
12.
B. Baumeister, et al.. 2003. Biopolymers. 71(339):
Zaloguj się, aby kontynuować