Hemoglobina i erytrocyty
Oferujemy kompletną linię produktów i zasobów związanych z badaniami nad krwinkami czerwonymi. Dostępne są całe krwinki czerwone do oznaczania dopełniacza i innych badań. Dostępne są również oczyszczone hemoglobiny, a także kilka związków porfirynowych związanych z hemem.
Przegląd sekcji
- Czerwone krwinki (erytrocyty, RBCS)
- Hemoglobina
- Procedura redukcji utlenionej hemoglobiny do pochodnej oksyhemoglobiny
- Związki pokrewne hemu
- Odczynniki pokrewne
- Referencje
Oferujemy kompletną linię produktów i zasobów związanych z badaniami nad krwinkami czerwonymi. Całe krwinki czerwone są dostępne do oznaczania dopełniacza i innych badań. Dostępne są również oczyszczone hemoglobiny, a także kilka związków porfirynowych związanych z hemem.
Czerwone krwinki (erytrocyty, RBC)
Fakty dotyczące RBC:
- Dwa miliony nowych krwinek czerwonych powstają w każdej sekundzie
- Średnica krwinki czerwonej wynosi 6-8 μM
- Szerokość krwinki czerwonej wynosi 6-8 μM.br>
- Składa się z ~90% hemoglobiny
- Każde RBC zawiera ~270 milionów cząsteczek hemoglobiny
- RBC mają żywotność ~120 dni, zanim zostaną usunięte przez śledzionę
- Typowo 4-8 x 106 komórek na ml w normalnej ludzkiej krwi
Oferujemy utrwalone aldehydem glutarowym owcze RBC i uczulone przeciwciałami owcze RBC do testów dopełniacza. Owcze RBC uczulone na przeciwciała mają bardzo krótki okres przydatności do spożycia i zalecamy klientom, aby starali się planować swoje harmonogramy testów zgodnie z naszymi datami wysyłki (mniej więcej co trzy miesiące).
Hemoglobina A, najczęstsza forma hemoglobiny, jest tetramerem składającym się z dwóch podjednostek α o masie 16 kDa i dwóch strukturalnie podobnych podjednostek β, zawierających odpowiednio 141 i 146 reszt aminokwasowych.
Nomenklatura i konwersja form hemoglobiny
Stan utleniony: Methemoglobina i Ferrihemoglobina są synonimami i odnoszą się do utlenionego +3 stanu utlenienia hemoglobiny. Hemoglobina musi być w formie zredukowanej, aby wiązać tlen.
Stan zredukowany: Ferrohemoglobina: może istnieć jako oksyhemoglobina lub dezoksyhemoglobina, z których obie są w formie zredukowanej +2. Oksyhemoglobina zawiera związany tlen. Deoksyhemoglobina nie zawiera związanego tlenu.
Procedura redukcji utlenionej hemoglobiny do pochodnej oksyhemoglobiny
Następujący protokół jest zalecany i opiera się na metodzie Dixona, H.B.F. i McIntosha, R. Nature, January 28, 213, 399-400, 1967.
- Kolumna 25 x 2.5 z Sephadex G-25 jest zrównoważona 0.02 M buforem fosforanowym, pH 7.0 zawierającym 1 mM EDTA.
- Roztwór 0.2 g hydrosiarczynu sodu w 2 ml tego samego buforu nakłada się na kolumnę i pozostawia do spuszczenia do żelu z 1 ml buforu.
- Około 10 ml próbki hemoglobiny nakłada się na kolumnę i wymywa buforem fosforanowym.
- Eluent zredukowanej hemoglobiny jest nasycany tlenem i dializowany względem buforu nasyconego tlenem w celu wyeliminowania nadmiaru ditionitu i całkowitego przekształcenia w pochodną oksyhemoglobiny.
Związki pokrewne hemu
Odniesienie