Płytki osadcze do aktywnego i pasywnego monitorowania powietrza
Nasze wysokiej jakości agarowe płytki sedymentacyjne (znane również jako płytki sedymentacyjne [AK1] lub płytki sedymentacyjne) są idealnie dostosowane do użytku w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. Niezależnie od tego, czy są przeznaczone do użytku w pomieszczeniach czystych i izolatorach, czy w mniej krytycznych środowiskach kontrolowanych, nasze płytki sedymentacyjne spełniają wszystkie odpowiednie międzynarodowe standardy i przepisy, w tym EU cGMP, FDA Aseptic Guidance i USP <1116>.
Rysunek 1.Potrójnie zapakowane i napromieniowane promieniami gamma płytki osadcze ICR i ICRplus
Nasze napromieniowane promieniami gamma i potrójnie pakowane płytki ICR (Isolator Clean Room) i ICRplus nadają się do stosowania w krytycznych pomieszczeniach czystych, RABS i izolatorach. Mogą być używane do pasywnego i aktywnego monitorowania powietrza za pomocą Rodzina próbników powietrza MS®, a także do odcisków rękawic. Ponadto są one dostępne jako niezamykane płytki ICR i zamykane płytki ICRplus.
Aby zminimalizować ryzyko kontaminacji podczas transportu próbek ze środowiska sterylnego do niesklasyfikowanego, oferujemy sterylizowane promieniami gamma torebki z zamkiem błyskawicznym, odpowiednie do płytek kontaktowych i osadowych.
Rysunek 2.Zamykane płyty rozliczeniowe ICRPlus
Oprócz wszystkich powyższych cech i korzyści, nasze płytki ICRPlus łączą w sobie wysokiej jakości cechy standardowych płytek ICR z nowym dwukierunkowym systemem zamykania (pozycja ZAMKNIĘTA lub WENTYLACJA) w celu:
- Zwiększyć bezpieczeństwo podczas transportu między obszarem pobierania próbek a laboratorium/inkubacją
- Wydłużyć inkubację w celu wykrycia mikroorganizmów beztlenowych i mikroaerofilnych
Rysunek 3.Płytka osadu ICR zawierająca pożywkę SDA
Nowa pożywka TSA (Tryptic soy agar) zawierająca cztery neutralizatory: lecytynę (L), Tween 80 (T), histydynę (H) i tiosiarczan sodu (Thio) zapewnia dodatkowe unikalne cechy:
- 12-miesięczny okres przydatności do spożycia - zmniejszenie częstotliwości przychodzących kontroli - redukcja kosztów
- Dodatki do certyfikatu analiz:
1) Weryfikacja wzrostu beztlenowców dla płytek zamykanych
2) Sprawdzenie funkcjonalności indywidualnego kodu matrycy 2-D
3) Test środka dezynfekującego część testów uwalniania
NIENAPROMIENIOWANE PŁYTKI OSADOWE (LI SETTLE PLATES)
Nasza gama nienapromienionych płytek osadowych jest przeznaczona do użytku w niekontrolowanych i mniej krytycznie kontrolowanych pomieszczeniach czystych. Mogą być używane do pasywnego i aktywnego monitorowania powietrza, a także do odcisków rękawic. Każda z dziesięciu płytek jest pakowana pojedynczo.
Płytki osadowe pakowane pojedynczo do monitorowania środowiska w mniej krytycznych obszarach
Idealne do monitorowania mniej krytycznych obszarów pomieszczeń czystych, takich jak klasa C, D i E, lub nieokreślonych środowisk, nasze pakowane pojedynczo płytki osadowe do długiej (L) inkubacji (I) są idealnym wyborem. Ich duża objętość wypełnienia wynosząca 30 ml w płytkach osadczych 90 mm zmniejsza procent utraty wody podczas procedur monitorowania powietrza.
Płytki te są dostępne w agarze Tryptic Soy (TSA) lub agarze Sabouraud Dextrose (SDA), który idealnie nadaje się do wzrostu drożdży i pleśni. Są one uzupełniane neutralizatorami, takimi jak lecytyna (L), tween 80 (T), histydyna (H) i tiosiarczan sodu (Th) w celu inaktywacji szerokiej gamy środków dezynfekujących. W celu zahamowania wzrostu bakterii dostępne jest podłoże SDA z chloramfenikolem.
Oferujemy rozwiązania i usługi zgodne z GMP w zakresie monitorowania środowiska w produkcji farmaceutycznej.
Tryptic Soy Agar
Agar dekstrozowy Sabourauda
AGAR CZEKOLADOWY +LTH - SDV
Nośniki i akcesoria