Zestawy do deglikozylacji
Glikozylacja często prowadzi do problemów w późniejszych procedurach analizy białek. Glikopeptydy zazwyczaj nie ulegają łatwo jonizacji podczas analizy MS, co prowadzi do niewystarczających danych spektralnych. Co więcej, trawienie proteolityczne natywnej glikoproteiny jest często niekompletne z powodu przeszkód sterycznych ze strony oligosacharydów. Preferowane jest usunięcie grup węglowodanowych z glikoproteiny przed identyfikacją białka. Porównaj cechy i zalety naszych różnych zestawów do deglikozylacji, aby znaleźć odpowiedni zestaw do swojego zastosowania.
GlycoProfile™ I Enzymatic In-gel N-Deglycosylation Kit
Nasz GlycoProfile™ I Enzymatic In-gel N-Deglycosylation Kit został zoptymalizowany w celu zapewnienia wygodnej i powtarzalnej metody N-deglikozylacji i tryptycznego trawienia próbek białek w plastrach żelu poliakrylamidowego 1D lub 2D do późniejszej analizy MS lub HPLC. Procedura jest odpowiednia dla żeli barwionych błękitem Coomassie™ i koloidalnym Coomassie i może być stosowana z żelami barwionymi srebrem i odbarwianymi przy użyciu naszego zestawu ProteoSilver™ Plus (nr produktu PROTSIL2). GlycoProfile™ Enzymatic In-gel N-Deglycosylation Kit zawiera enzymy i odczynniki niezbędne do N-linkowej deglikozylacji i trawienia tryptycznego. Próbki można następnie odsolić i zatężyć do analizy metodą MALDI-TOF lub elektrorozpylania MS.
Features and Benefits
- Zawiera wszystkie składniki do deglikozylacji w żelu i trypsynizacji próbek białek-.w wygodny sposób przygotowuje zdeglikozylowane próbki białek do analizy za pomocą MS lub HPLC
- Używa PNGazy F do enzymatycznego usuwania N-łączonych glikanów - białka pozostają nienaruszone, w przeciwieństwie do stosowania chemicznej deglikozylacji, która może degradować białko<
- Zawiera PNGazę F i Trypsynę klasy Proteomics - wysoce oczyszczone enzymy nie posiadają niepożądanych aktywności ani dodatków komplikujących analizę
- PNGaza F jest dostarczana w postaci liofilizowanej z buforu o niskiej zawartości soli - umożliwia rekonstytucję enzymu do dowolnego wymaganego stężenia
- Działa w roztworze lub z plastrami żelu - umożliwia wybór metody
Rysunek 1.Składniki zestawu do deglikozylacji w żelu GlycoProfile™ I.
Proces deglikozylacji w żelu
Krok 2
- Odbarwić plasterek żelu
- Usunąć roztwór odbarwiający i wysuszyć żel w koncentratorze próżniowym Speed Vac®
Krok 3
- Uwodnić roztworem PNGazy F
- Inkubować przez 30 minut w temperaturze 37 °C
Krok 4
- Dodaj wodę
- Inkubuj przez 2 godziny do nocy w temperaturze 37 °C
- Usuń supernatant zawierający glikan, analizuj w razie potrzeby
Krok 5
- Umyć plasterek żelu wodą
- Usunąć i wyrzucić płyn
- Wysusz żel w koncentratorze próżniowym Speed Vac®
- Próbka jest teraz gotowa do rehydratacji w roztworze trypsyny
GlycoProfile™ II Enzymatic In-solution N-Deglycosylation Kit
The GlycoProfile™ Enzymatic In-solution N-Deglycosylation Kit został zoptymalizowany w celu zapewnienia wygodnej i powtarzalnej metody usuwania glikanów N-linkowych z glikoprotein i jest kompatybilny z późniejszą analizą spektrometryczną MALDI-TOF bez zakłóceń ze strony któregokolwiek ze składników reakcji. Zestaw zawiera wystarczającą ilość enzymu, wzorca glikoproteiny i odczynników dla minimum 20 reakcji, gdy wielkość próbki wynosi od jednego do dwóch mg typowej glikoproteiny.
Cechy i zalety
- Zapewnia wszystkie składniki do deglikozylacji N-związanych białek w roztworze - wygodnie przygotowuje deglikozylowane próbki białek do analizy za pomocą MS, HPLC i PAGE
- Odczynniki są zoptymalizowane pod kątem bezpośredniej analizy MS - nie ma potrzeby oczyszczania próbki po reakcji
- Wykorzystuje PNGazę F do enzymatycznego usuwania N-linkowanych glikanów - białka pozostają nienaruszone.białka pozostają nienaruszone, w przeciwieństwie do stosowania chemicznej deglikozylacji, która może degradować białko
- Zawiera PNGazę F i Trypsynę klasy proteomicznej - wysoce oczyszczone enzymy nie posiadają niepożądanych właściwości.wysoce oczyszczone enzymy nie posiadają niepożądanych aktywności ani dodatków komplikujących analizę
- PNGaza F jest dostarczana w postaci liofilizowanej z buforu o niskiej zawartości soli - umożliwia rekonstytucję enzymu do dowolnego wymaganego stężenia
Przepływ pracy deglikozylacji w roztworze
Krok 2
- Dodaj denaturat
- Inkubuj w temperaturze 100 °C przez 10 minut
- Schłodź do temperatury pokojowej
Krok 3
- Dodaj bufor reakcyjny i PNGazę F
- Inkubuj w temperaturze 37 °C przez 1 godzinę
- Analizuj za pomocą MS, PAGE lub HPLC
Deglikozylacja w roztworze
Zestaw do enzymatycznej deglikozylacji białek
.Zestaw zawiera enzymy i odczynniki wymagane do deglikozylacji zarówno N- jak i O-linkowanych glikanów.
Cechy i zalety
- Pojedyncza reakcja przy neutralnym pH - nie ma potrzeby dostosowywania warunków dla każdej reakcji glikozydazy
- Natywna & procedury denaturujące - pozwala na elastyczność w celu zapewnienia wynikowej deglikozylacji.pozwala na elastyczność w celu zapewnienia, że powstałe deglikozylowane białka są kompatybilne z analizą down-stream
- Używa wysoko oczyszczonych glikozydaz, wolnych od zanieczyszczających proteaz - brak degradacji białka daje wyraźne, wiarygodne wyniki<
- Zawiera fetuinę, która ma sialilowane oligosacharydy N- i O-związane - zapewnia kontrolę w celu sprawdzenia skuteczności deglikozylacji
- Każda reakcja deglikozyluje 200 µg glikoproteiny - daje wystarczającą ilość deglikozylacji.daje wystarczającą ilość zdeglikozylowanego białka do dalszej analizy
- Zawiera odczynnik wystarczający do deglikozylacji ~2 mg białka - umożliwia przetwarzanie wielu próbek
Zestaw do natywnej deglikozylacji białek
Zestaw NDEGLY jest przeznaczony do deglikozylacji N-łączonych oligosacharydów z glikoprotein w warunkach natywnych. Poszczególne reszty, ze względu na ich lokalizację w natywnym białku, mogą być oporne na tradycyjne metody deglikozylacji przy użyciu PNGazy F. Zestaw NDEGLY wykorzystuje endoglikozydazy, które są mniej wrażliwe na konformację białka niż PNGaza F i dlatego są bardziej odpowiednie do deglikozylacji natywnych białek.
Cechy i zalety
- Zawarte enzymy są mniej wrażliwe na konformację białek niż PNGaza F - umożliwiają deglikozylację natywnych białek
- Używa wysoce oczyszczonych glikozydaz, wolnych od zanieczyszczających proteaz - brak degradacji białek zapewnia niezawodną deglikozylację natywnych białek.brak degradacji białka zapewnia wiarygodne, wyraźne dane
- Każda reakcja deglikozyluje 200 mg glikoproteiny - daje wystarczającą ilość zdeglikozylowanego białka do dalszej analizy
- Zawiera odczynnik wystarczający do deglikozylacji ~2 mg białka - umożliwia przetwarzanie wielu próbek
PNGase Fast
PNGase Fast pozwala badaczom na pewne i szybkie usuwanie glikozylacji N z białek i zachowanie nienaruszonej sekwencji pierwotnej glikanu i białka.
Cechy i zalety
- 25 minutowy czas przygotowania
- <= 20 minutowy czas reakcji
- Prosta, przejrzysta procedura przy użyciu 2 dostarczonych składników i 3 typowych materiałów laboratoryjnych
Materiały
Znajdź więcej zasobów technicznych w naszym centrum glikobiologii.