ความแข็งแกร่ง ที่ที่คุณต้องการมากที่สุด !
ทนต่อการรั่วซึมได้ดีเยี่ยมด้วย ฟิล์ม ULTIMUS ® ขณะนี้มีอยู่ใน ชุดประกอบแบบใช้ครั้งเดียว Mobius ® แล้ว
ฟิล์ม ULTIMUS ®: ความแข็งแรงและความต้านทานการรั่วไหลสำหรับการประมวลผลทางชีวภาพ
ฟิล์ม ULTIMUS ® ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานกับของเหลวที่ผ่านกระบวนการทางชีวภาพที่มีความท้าทายและมีมูลค่าสูง บรรจุภัณฑ์และถุงที่ผลิตด้วย ฟิล์ม ULTIMUS ® ส่งมอบ:
- ความทนทานที่เพิ่มขึ้นสำหรับการจัดเก็บและการขนส่งที่ป้องกันการรั่วซึม
- ชั้นสัมผัสของเหลวที่ไม่มีส่วนประกอบจากสัตว์และ Irgafos® 168 ช่วยให้ เซลล์เจริญเติบโตได้ดี
- ความสะดวกในการจัดการความยืดหยุ่นและความสอดคล้องสำหรับความต้องการในการประมวลผลทางชีวภาพที่แตกต่างกัน
- เอกสารและข้อมูลการทดสอบเพื่อลดความซับซ้อนของการรวมเข้ากับเวิร์กโฟลว์การประมวลผลทางชีวภาพ
ประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งของ ฟิล์ม ULTIMUS ®
- โครงสร้างไนลอนแบบทอช่วยเสริมความแข็งแรง
- 10 เท่า * ทนต่อการขัดถูมาก
- 2.8X* ความต้านแรงดึง
- 2 เท่า * เสริมความต้านทานการเจาะ
- ความทนทานที่เหนือกว่า * ยืดหยุ่น
- การทดสอบการขนส่ง ISTA 3 E**
- Irgafos® 168 ฟรี
- ข้อมูล Extractables ที่ครอบคลุม
* ขึ้นอยู่กับผลเฉลี่ยของห้าภาพยนตร์ชีวภาพที่มีจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ใช้ครั้งเดียวที่ผ่านการทดสอบ โปรด ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ TB5661EN แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความทนทานของข้อมูลสรุปเทคโนโลยีฟิล์ม ULTIMUS ®
** การทดสอบการขนส่ง ISTA 3 E ผ่านการตรวจสอบโดยใช้ Mobius® 500 L Container ร่วมกับ ฟิล์ม ULTIMUS ® ในถังขนส่งสแตนเลสขนาด 500 ลิตร
Ultimus® Film has extreme durability for superior strength and leak resistance
ความแข็งแรงและความต้านทานการรั่วไหลจากชั้นไนลอนทอนวนิยาย
- ชั้นนอกที่ทนต่อการรั่วซึม
- ชั้นที่สามารถซึมผ่านของก๊าซได้ดียิ่งขึ้น
- ชั้นไนลอนแบบทอ เพื่อความทนทานและความทนทานที่เหนือกว่า
- ชั้นสัมผัสของเหลวที่สะอาด เพื่อให้มั่นใจว่าเซลล์จะเติบโต
The average leak cost in single-use manufacturing can range from $50-75K for (A) Buffer & media mixing & storage, up to $375K for (B) Intermediate mixing and storage, up to $415K for (C) Bioreactors and up to $560K for (D) Transport and shipping of bulk drug substance. Data is based on an independent survey conducted in 2019 worldwide.
ฟิล์ม ULTIMUS ® ช่วยลดการรั่วไหลและเพิ่มประสิทธิภาพ
ลดการตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพของคุณด้วยโซลูชันที่แข็งแกร่งและทนทานยิ่งขึ้นสำหรับการผลิตแบบใช้ครั้งเดียวของคุณ
- ป้องกันการสูญเสียวัสดุ
- ลดอัตราการรั่วไหลของชุดประกอบ
- จำกัดความล้มเหลวในการตรวจสอบ
- ลดสต็อคเพื่อความปลอดภัย
- ลดเวลาหยุดทำงานของโรงงาน
เรียนรู้ว่าภาพยนตร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถทำอะไรได้บ้างสำหรับกระบวนการใช้งานครั้งเดียวของคุณ
Mobius ® iFlex Bioreactor includes Ultimus ® Film
เปลี่ยนโฉมการจัดการของเหลวแบบใช้ครั้งเดียว–วิทยาศาสตร์และผู้คนที่อยู่เบื้องหลัง ฟิล์ม ULTIMUS ®
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- Infographic: Prevent Costly Bag Leaks in Single-Use Manufacturing
The Ultimus® Film Difference Designed with a proprietary woven nylon structure, Ultimus® film demonstrates superior strength and resilience to protect against leaks, abrasions, tears and material fatigue.
- Technical Brief: Demonstrated Strength and Durability of Ultimus® Film
Single-use technology is used for different operations throughout biomanufacturing including mixing, storage and transportation.
- Application Note: Performance of Mobius® Bag Assemblies with Ultimus® Film in Truck Shipping Simulation Test
This application note describes the evaluation of Mobius® single-use bags made with Ultimus® film under strenuous shipping conditions. Ultimus® film.
- Specification Sheet: Ultimus® Film
Ultimus® film was designed to meet the needs of more challenging single-use applications such as large-volume liquid processing. Our Ultimus® film technology provides enhanced bag strength, improved durability and leak resistance through a novel strength layer reinforced by woven nylon.
- White Paper: Single-Use Upstream Processing: Ultimus® Film Delivers Comparable Cell Growth Performance To Glass
Single-use technologies are increasingly being incorporated into the biomanufacturing workflow to achieve greater efficiency and productivity, reduce capital investment in facilities and equipment, and minimize the risk of cross-contamination.
- Webinar: Development of an Innovative Single-Use Bioprocessing Film for Strength and Leak Resistance
In this webinar, you will learn about the challenges manufacturers face using single-use products, advancements made in single-use film technology, and the impact extractables and leachables can have on cell growth