Merck
Trang chủPhân tích văn hóa tế bào & văn hóa tế bàoKhắc phục sự cố nuôi cấy tế bào
Khắc phục sự cố nuôi cấy tế bào
Giải pháp cho các vấn đề chung với nuôi cấy tế bào
Giải pháp cho các vấn đề chung với nuôi cấy tế bào.
Nuôi cấy tế bào đã trở thành một trong những kỹ thuật cơ bản nhất để mô hình hóa các hệ thống sinh học, và ngày càng quan trọng trong các lĩnh vực công nghệ sinh học và dược phẩm cũng như một quá trình thiết yếu trong các phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học đời sống. Mặc dù kỹ thuật này rất dễ tiếp cận, sự nhân giống thành công của các tế bào để mở rộng kho hoặc thí nghiệm mô hình có thể bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm hoặc các điều kiện khác ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tồn tại của tế bào. Thực tế chung của việc chia sẻ tế bào đã dẫn đến bằng chứng được công bố tốt về sự ô nhiễm chéo của các cổ phiếu tế bào mà trước đây danh tính của chúng không được đặt câu hỏi. Xác định cả lý do phổ biến và không thường xuyên tại sao các tế bào có thể không phát triển mạnh có thể tăng hiệu quả phòng thí nghiệm, tăng cường năng suất của các sản phẩm tế bào và đảm bảo dữ liệu hạ lưu có ý nghĩa, đáng tin cậy từ các mô hình in vitro.      
Featured Categories
Một loạt năm chai phòng thí nghiệm chứa chất lỏng màu đỏ được sắp xếp theo một đường thẳng với một xi lanh chia độ chứa một phần chất lỏng màu đỏ ở bên phải, đặt trên nền màu trắng.
Classic Media & Buffers
Chọn từ một loạt các công thức phương tiện nuôi cấy tế bào tối ưu hóa, bao gồm DMEM, RPMI-1640 và các tùy chọn không dùng huyết thanh cho các nhu cầu đa dạng của tế bào.
Mua sản phẩm
Quy trình nuôi cấy tế bào trong mui nuôi cấy mô
Huyết thanh Bovine của thai nhi (FBS)
Giàu các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng, huyết thanh bò thai nhi (FBS) hoặc huyết thanh bê thai nhi (FCS) là một bổ sung lý tưởng cho nuôi cấy tế bào động vật có vú.
Mua sản phẩm
Một cụm các vật thể màu tím hình cầu giống như các tế bào hoặc các hạt. Chúng có bề mặt có họa tiết và được đặt trên nền tối với ánh sáng tinh tế.
Kháng sinh
Chúng tôi cung cấp một danh mục đầy đủ các loại kháng sinh để ngăn chặn sự ô nhiễm của nuôi cấy tế bào thông qua tác nhân gây bệnh hoặc các dòng tế bào khác, để chọn lọc gen và nghiên cứu sinh học tế bào.
Mua sản phẩm
Một phòng thí nghiệm nơi một bàn tay đeo găng chọn một trong nhiều ống nghiệm từ chân đế. Mỗi ống nghiệm chứa thân cây xanh ngâm trong một chất lỏng trong suốt, gợi ý một nghiên cứu thực vật hoặc thí nghiệm.
Chất bổ sung & thuốc thử nuôi cấy tế bào
Duyệt tìm các chất bổ sung nuôi cấy tế bào chất lượng cao, bao gồm huyết thanh, yếu tố tăng trưởng, cytokine, hormone, và chất phản ứng đông lạnh.
Mua sản phẩm
Cell Line Misidentification
Cell Line Misidentification
Các nghiên cứu gần đây ước tính nhận dạng sai có thể ảnh hưởng đến một phần ba tất cả các dòng tế bào đang được sử dụng. Những khám phá này có khả năng gọi vào các phát hiện được công bố về các hệ thống sinh học dựa trên kết quả từ các mô hình dòng tế bào. Các yếu tố dẫn đến nhận dạng sai dòng tế bào/nhiễm bẩn chéo bao gồm:
  • Nhiễm bẩn các đường tế bào tích cực: Phân tích isoenzyme đã chứng minh rằng nhiều dòng tế bào có chung một enzyme hiếm với các tế bào HeLa. Hela đã được chứng minh là dòng tế bào xâm lấn phổ biến nhất trong các cổ phiếu nuôi cấy.
  • Các phương pháp ghi chép và dán nhãn: Bình nuôi cấy tế bào, đĩa, lọ đông lạnh và ngăn chứa đông lạnh phải được dán nhãn rõ ràng và các bản đồ lưu trữ nitơ lỏng được duy trì nghiêm ngặt để phản ánh việc bổ sung, rút và di dời các kho tế bào.
  • Cell line borrowing: Chia sẻ các tế bào giữa các phòng thí nghiệm lân cận là một thực tế phổ biến dẫn đến lỗi trong nhận dạng dòng tế bào. Các dòng điện thoại chỉ nên được lấy từ các kho tế bào có uy tín như ECACC, Bộ sưu tập các nền văn hóa tế bào được xác thực ở châu Âu tại Bộ Y tế Công cộng Anh.
Được thông báo về các nguyên nhân phổ biến gây ô nhiễm chéo dòng tế bào và cách bảo vệ công việc của bạn khỏi hậu quả của nó.
Cell culture contamination
Nhiễm bẩn vi sinh vật của nuôi cấy tế bào
Môi trường nuôi cấy tế bào và điều kiện ủ bệnh cung cấp môi trường lý tưởng cho các tế bào, cũng như vi khuẩn, nấm và các chất gây ô nhiễm virus. Để tăng cường tuân thủ kỹ thuật nuôi cấy vô trùng, nuôi cấy phải thường xuyên được kiểm tra bằng kính hiển vi để có bằng chứng về vi khuẩn và nấm xâm nhập. Một số chất gây ô nhiễm vi khuẩn phổ biến trốn tránh phát hiện thị giác, vì có đến 30% tất cả các nuôi cấy được ước tính bị nhiễm mycoplasma. Thuốc thử và bộ dụng cụ được thiết kế để phát hiện mycoplasma vô hình thường dựa trên khuếch đại PCR, cũng có thể được sử dụng để phát hiện các chất gây ô nhiễm của virus.
Tìm hiểu cách giữ cho nền văn hóa của bạn không bị nhiễm bẩn sinh học và hóa học.
Poor cell growth
Sự phát triển tế bào kém
Thật thất vọng khi các tế bào trong nuôi cấy có vẻ khỏe mạnh không đạt được hợp lưu. Khi các chất gây ô nhiễm được loại trừ, một số rào cản có thể xảy ra đối với sự nhân đôi của tế bào khỏe mạnh bao gồm:
  • Chất lượng và điều kiện văn hóa/đóng băng phương tiện
  • Chất lượng và tính phù hợp của ứng dụng của các bổ sung
  • Liệt kê tế bào không chính xác trong khi đóng băng hoặc đi qua
Khi các tế bào có vẻ khả thi nhưng không mở rộng, hãy tìm hiểu những gì bạn có thể làm để cải thiện điều kiện nuôi cấy để tăng trưởng tối ưu trước khi quay trở lại nitơ lỏng.
Detachment of cells in culture
Tháo các kiểu hình tế bào gắn kết
Các tế bào bám dính có thể tự tách ra trong nuôi cấy, đơn lẻ hoặc trong các tấm. Khi các nền văn hóa gắn kết không theo cách đó, hãy biết phải kiểm tra điều gì và làm thế nào để khôi phục sự gắn kết trong văn hóa.
Cell clumping in culture
Cell Clumping
Các tế bào trong hệ thống treo bắt chước trong điều kiện cơ thể sống dưới dạng đơn lẻ. Khi các tế bào bắt đầu cùn, điều này có thể là do axit nucleic dính, có mặt trong môi trường khi nuôi cấy bị căng thẳng. Điều gì ẩn giấu trong môi trường có thể khiến tế bào bị đóng lại? Đọc thêm ở đây về cách loại bỏ sự tích tụ khỏi các nền văn hóa.
Cell death in cell culture
Cell Death in Culture
Khi các tế bào chết trong nuôi cấy, ô nhiễm vi sinh vật trước tiên phải được loại trừ. Các yếu tố khác có thể góp phần vào sức khỏe hoặc hành vi tế bào kém không phù hợp với kiểu hình bao gồm:
  • Điều kiện hàng đông lạnh
  • Số đường truyền/quá lưu của ô
  • Căng thẳng môi trường
  • Quá tiêu hóa với các enzyme phân ly
Thiết bị thích hợp, thuốc thử đủ điều kiện và các giao thức chuyên môn là chìa khóa để giải quyết các kết quả nuôi cấy tế bào bất ngờ.
Cell culture precipitates
Precipitates in Culture Media
Nếu nó không bị nhiễm bẩn, các hạt trong nuôi cấy thường có một lời giải thích vô cơ. Hiểu các thành phần của bộ đệm và phương tiện cân bằng, đồng thời tìm hiểu thêm về việc giữ các thành phần phương tiện trong tình trạng treo.