콘텐츠로 건너뛰기
Merck
Home애플리케이션분석 화학적정 및 칼 피셔 분석법
적정 및 칼 피셔 분석법
고체, 액체, 기체의 수분 함량 분석용 칼피셔 적정
적정(Titration)이란?
적정(Titration)은 알려지지 않은 화합물의 정확한 농도나 물질의 순도를 측정하기 위해 농도가 알려진 용액인 적정제를 사용하는 정량적 분석 기술입니다. 적정(Titration) 중에 유리 뷰렛이나 적정기를 사용하여 용해된 시료에 적정제를 한 방울씩 추가합니다. 시료에 있는 모든 분석물과 반응할 수 있는 적정제가 추가되면 적정이 완료됩니다. 과도한 적정 이온은 표시제 색상 변화 또는 전위 변화로 식별됩니다. 화학반응이 완료되는 시점을 '당량점' 또는 '종점'이라고 부릅니다. 결국 분석물의 정확한 양은 사용한 적정제의 부피로 계산할 수 있습니다.  
주요 카테고리
이미지는 Titripac 액체 용액의 하얀색 병을 묘사하며 옆에는 포장 상자가 있습니다. 병에는 검은색 뚜껑이 있고 텍스트와 브랜드 로고가 있는 라벨로 일부가 싸여 있습니다. 포장 상자는 하얀색이며 초록색 강조 부분이 있고 제품명, 사용 지침, QR 코드 등의 정보가 표시되어 있습니다. 병과 상자는 밝은 단색을 배경으로 하여 배치되어 있습니다. 상자에는 휴대하기 쉽도록 컷아웃 손잡이가 있습니다.
적정 시약
용량적정액, 혁신적인 포장, RFID 데이터 전송 옵션으로 신뢰성 있는 적정 결과를 얻으십시오.
제품 구매
실험실 벤치 위에 놓인 적정 시약 병 세 개
Karl Fischer 시약
Aquastar® 적정제를 이용한 신속하고 정확한 물 측정. Karl Fischer 시약, 물 표준 물질 및 신뢰할 수 있는 분석을 위한 용액에 대해 살펴보십시오.
제품 구매
이미지는 칼피셔 시약 표지가 붙은 의료용 병이 주사기들과 정보 문서들로 둘러 싸여 있는 제약 환경을 보여주며, 보건의료 또는 실험실 환경에서 정밀하게 수분을 측정하는 데 사용되는 물품처럼 보입니다.
칼피셔(Karl Fischer) 표준 물질
Aquastar® 시약으로 고체, 액체, 기체의 수분 함량을 손쉽게 측정하세요. 적정을 위한 당사의 물 표준 물질을 사용하여 정확한 결과를 얻으세요.
제품 구매
Karl Fischer(KF) Titration
칼피셔 적정은 고체, 액체 또는 가스 시료에서 수분의 양을 측정하기 위해 품질 및 공정 제어, 생산, 연구 및 개발에 널리 사용되는 방법입니다. 수분은 원료, 중간체, 완제품의 품질, 안정성 및 기타 물리적, 화학적 특성에 악영향을 미칠 수 있습니다. 다양한 시료에서 이와 같은 빠르고 정확한 방법으로 10ppm에서 100% 농도로 수분 함량을 정량화할 수 있습니다. 원료와 완제품의 품질과 안정성을 보장하기 위해 약전, 식품 규정, ISO 지침, ASTM(미국 재료시험협회) 방법에 따라서 정확한 수분 측정이 요구됩니다.
Karl Fischer Titration Methods
체적 측정과 전기량 칼피셔 적정법 모두 시료에서 소비된 요오드를 정량화하기 위해 이중전위차 종점 검출법을 사용합니다. 적정 셀에 요오드가 과다하면 전위 변화가 일어나, 적정이 종료되었음을 나타냅니다. 이때 요오드 추가 또는 생성이 중지됩니다. 저수분 함량과 액체 시료에는 전기량 방법이 선호되며, 체적 방법은 고체와 액체 시료에 사용되며 고수분 함량 시료에도 사용할 수 있습니다.
문서 검색
더 구체적인 정보를 찾고 계신가요?
데이터 시트, 성적서, 기술 문서를 확인하려면 당사의 문서 찾기를 확인하십시오.
문서 찾기
      계속하려면 로그인하세요.
      계속 읽으시려면 로그인하거나 계정을 생성하세요.
      계정이 없으십니까?