Merck
204927
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) oxide
greener alternative
99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Yttria
About This Item
Fórmula linear:
Y2O3
CAS Number:
Peso molecular:
225.81
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
eCl@ss:
38160202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Ensaio
99.999% trace metals basis
Formulário
powder
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
2410 °C (lit.)
densidade
5.01 g/mL at 25 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
O=[Y]O[Y]=O
InChI
1S/3O.2Y
chave InChI
SIWVEOZUMHYXCS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency and is intended for Molecular Solar Thermal Energy Storage Systems (MOST). Click here for more information.
Aplicação
  • Yttrium(III) oxide: Employed extensively in the manufacture of yttrium aluminum garnets, which are used in various laser systems. It also serves as a host lattice for phosphor materials used in white LED lighting. Additionally, yttrium oxide is utilized in making glass with high temperature and shock resistance, which is essential for aerospace applications (Sigma-Aldrich, CAS 1314-36-9).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Yttrium(III) oxide
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)